Fortfahren mit
ABN14
Anti-Gehirn-spezifisches Lipidbindungsprotein-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Brain lipid-binding protein, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, brain lipid binding protein, fatty acid binding protein 7, brain, mammary-derived growth inhibitor-related
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
80
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FABP7(2173)
mouse ... Fabp7(12140)
General description
Das Gehirn-spezifische Lipidbindungsprotein (Brain Lipid-Binding Protein, BLBP) gehört zu einer Familie von kleinen, hoch konservierten, zytoplasmischen Proteinen, die langkettige Fettsäuren und andere hydrophobe Liganden binden. BLBP spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufnahme, beim Transport und beim Stoffwechsel von Fettsäuren. BLBP kann als molekularer Marker für radiale Gliazellen (wichtiger neuraler Progenitorzelltyp und stützendes Gerüst für die Neuronenmigration) bei der Entwicklung des zentralen Nervensystems eingesetzt werden. Radiale Gliazellen spielen aufgrund ihrer Funktion als neuronale Vorläufer und Migrationshilfe eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Großhirnrinde.
~ 15 kDa
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem humanen Gehirn-spezifischen Lipidbindungsprotein entspricht.
Application
Dieser Anti-Gehirn-spezifisches Lipidbindungsprotein-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH validiert und wird zum Nachweis des Gehirn-spezifischen Lipidbindungsproteins eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:300-Verdünnung des ABN14-Antikörpers einer früheren Charge wurde das Gehirn-spezifische Lipidbindungsprotein im Kleinhirngewebe der Maus nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt das Gehirn-spezifische Lipidbindungsprotein.
Homologie zur Ratte – 88 %.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in P1-Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,01 µg/ml dieses Antikörpers wurde das Gehirn-spezifische Lipidbindungsprotein in 10 µg P1-Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Kontrolle
P1-Hirngewebelysat der Maus
Other Notes
Ersetzt: AB9558
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZRB13190ABS811ABC430
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... FABP7(2173)
mouse ... Fabp7(12140)
Gene Information
human ... FABP7(2173)
Gene Information
human ... FABP7(2173)
Gene Information
human ... FABP1(2168)
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
P07148
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN14-25UG04054839342608