Fortfahren mit
ABN101
Anti-GAD65-Antikörper
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Glutamate decarboxylase 2, 65 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65, Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat, pig
Application:
WB
Citations:
10
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1091
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-GAD65-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat, pig
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAD2(2572)
General description
GAD65 ist ein Decarboxylase-Enzym der Gruppe II, das mithilfe des Cofactors Pyridoxal-5′-Phosphat die Biosynthese von GABA aus Glutamat katalysiert. GAD65 ist an den präsynaptischen GABAergen Enden lokalisiert und stellt Berichten zufolge lokale vesikuläre GABA-Pools bereit, die die transiente inhibitiorische Neurotransmission erleichtern. GAD65 kann jedoch auch bei länger anhaltenden tonischen Inhibitionssignalen eine Rolle spielen. Es liegt als Dimer der alpha- und beta-Untereinheiten vor und wird durch alternatives Spleißen reguliert, wodurch die Isoform GAD67 produziert werden kann. Zudem durchläuft GAD65 posttranslationale Modifizierungen, wie die Palmitoylierung von N-terminalen Cysteinresten und die Phosphorylierung mehrerer Serinreste mit alpha-Untereinheit, wodurch die Verankerung an der Membran und andere vesikuläre Aktivitäten ermöglicht werden. GAD65 wurde mit neurologischen Erkrankungen infolge einer gescheiterten inhibitorischen Neurotransmission, wie der Huntington-Krankheit und Epilepsie, in Verbindung gebracht. GAD65 liegt im ZNS vor und produziert GABA in pankreatischen beta-Zellen. Eine Dysfunktion in diesem Bereich kann zur Pathogenese von insulinabhängigem Diabetes mellitus beitragen.
~ 59/63 kDa beobachtet. Das berechnete Molekulargewicht beträgt 65 kDa, wobei GAD65 in Western Blots als Dublett mit ~ 59/63 kDa nachgewiesen wurde. (Christgau, S., et al. (1991). Journal of Biological Chemistry. 266(31):21257–21264.) In manchen Lysaten tritt bei ~ 38 kD eine uncharakterisierte Bande auf.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem GAD65 entspricht.
Application
Der Anti-GAD-Antikörper ist ein Antikörper gegen GAD65 zur Verwendung in Western Blots. Weitere Informationen zu diesem Anti-GAD-Antikörper finden Sie unten.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde GAD65 10 µg Membrangewebelysat aus Rattenhirn nachgewiesen. Western Blot wurde ohne Tween durchgeführt.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Membrangewebelysat aus Rattenhirn.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde GAD65 in 10 µg Membrangewebelysat aus Rattenhirn nachgewiesen.
Kontrolle
Membrangewebelysat aus Rattenhirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200232G5038ZMS5406
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse (recombinant)
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse, human, rat, pig
species reactivity
human, mouse, monkey, rat
species reactivity
human, mouse, rat, pig, monkey
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas., microarray: suitable, western blot: 1:4,000 using rat brain extract
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
N-GAD65, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G10.2, recombinant monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GAD65-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dany Arsenault et al.
Biology of sex differences, 11(1), 63-63 (2020-11-18)
While the higher prevalence of Alzheimer's disease (AD) in women is clear, studies suggest that biological sex may also influence AD pathogenesis. However, mechanisms behind these differences are not clear. To investigate physiological differences between sexes at the cellular level in the
C-Z Yu et al.
European journal of pain (London, England), 18(1), 76-85 (2013-09-17)
B vitamins have been demonstrated to be effective in treating chronic pain due to peripheral nerve injury. We investigated whether B vitamins could alleviate neuropathic pain and reduce neuron injury following temporary ischaemia in a rat model of spinal cord
Iben Lundgaard et al.
PLoS biology, 11(12), e1001743-e1001743 (2014-01-07)
Myelination is essential for rapid impulse conduction in the CNS, but what determines whether an individual axon becomes myelinated remains unknown. Here we show, using a myelinating coculture system, that there are two distinct modes of myelination, one that is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN10104053252692178