Fortfahren mit
ABF32
Anti-Fibroblasten-spezifisches Protein 1 (S100A4)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein S100-A4, Calvasculin, Metastasin, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, S100 calcium-binding protein A4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
11
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human, horse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A4(6275)
General description
S100A4, auch bekannt als Fibroblasten-spezifisches Protein 1, ist ein Mitglied der Ca2+-abhängigen Proteinfamilie S100, das 2 EF-Hand-Calcium-Bindungsmotive aufweist. S100 ist ein Metastasenfaktor, der an der Motilität, Invasion und Tubulin-Polimerisierung beteiligt sein kann. Höhere S100A4-Expressionen werden mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht.
~ 12 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem S100A4 entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Dieser Anti-Fibroblasten-spezifisches Protein 1 (S100A4)-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC zum Nachweis des Fibroblasten-spezifischen Proteins 1 (S100A4) validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Ionen- und Transportkanäle
Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde S100A4 in neuralen Stammzellen der Maus nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt S100A4 am C-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde S100A4 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN59HPA007973SAB2500902
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haiyang Tang et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 314(2), L256-L275 (2017-10-28)
Pulmonary vascular remodeling characterized by concentric wall thickening and intraluminal obliteration is a major contributor to the elevated pulmonary vascular resistance in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH). Here we report that increased hypoxia-inducible factor 2α (HIF-2α) in lung
Nicole Y K Li-Jessen et al.
The Laryngoscope, 127(6), E193-E200 (2016-10-25)
High-mobility group box 1 (HMGB1) is a chromatin-binding protein located in the cell nucleus. Following injury, immunocompetent cells secrete HMGB1 to the extracellular milieu under the stimulation of proinflammatory cytokines. Extracellular HMGB1 acts a danger signal that instigates the innate
Juhi Pathak et al.
Scientific reports, 13(1), 13716-13716 (2023-08-23)
The enhanced availability of functional fibroblasts from precious tissue samples requires an ideal cell-culture system. Therefore, this study was designed to investigate the performance of caprine adult fibroblast cells (cadFibroblast) when cultivated in different culture media. The cadFibroblast cell lines
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABF3204053252757679