Fortfahren mit
ABF184
Anti-IL-21-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interleukin-21, IL-21, Za11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL21(59067)
General description
Interleukin-21 (UniProt Q9HBE4; auch als IL-21, Za11 bekannt) wird vom Gen IL21 (auch CVID11 genannt) (Gen-ID 59067) in Menschen kodiert. IL-21 ist ein Vier-alpha-Helix-Bündel-Zytokin vom Typ I, das vorwiegend von CD4+-T-Zellen und NKT-Zellen produziert wird. Der heterodimere Rezeptor IL-21R wird hauptsächlich von B-Zellen exprimiert und weist die gleiche Zytokinrezeptor-Gammakette (γc) auf wie die Rezeptoren für IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 und IL-15. Studien zeigen, dass IL-21 sowohl adaptive als auch angeborene Immunreaktionen stark reguliert und weitestgehend pleiotrope Funktionen aufweist. Zudem wird IL-21 mit Autoimmunstörungen, Allergien, entzündlichen Erkrankungen und der Pathogenese von Krebs in Zusammenhang gebracht. Humanes IL-21 wird anfangs mit einer N-terminalen Signalpeptidsequenz mit 22 AS translatiert, die anschließend entfernt wird, um ein reifes IL-21 mit 133 AS zu produzieren.
~ 17 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der humanen IL-21-Sequenz in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am C-Terminus
Application
Dieser polyklonale Anti-IL-21-Antikörper aus Kaninchen, Best.-Nr. ABF184, wurde mittels Western Blotting und Durchflusszytometrie für den Nachweis von IL-21 validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit 3,0 µg dieses Antikörpers wurde IL-21 in humanen mononukleären Zellen des peripheren Bluts nachgewiesen.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Biochem/physiol Actions
Eine Reaktion mit der Pro- und reifen Form von IL-21 beider Isoformen 1 und 2 (IL-21iso) ist zu erwarten.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in humanem mit IL-21-transfiziertem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde IL-21 in 10 µg humanem mit IL-21-transfiziertem HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PRS2471ABF108MABF150E
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
PE
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... IL21(59067)
Gene Information
human ... IL21R(50615)
Gene Information
mouse ... Il33(77125)
Gene Information
mouse ... Il2(16183)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JES6-5H4, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Biljana Bufan et al.
Life sciences, 301, 120617-120617 (2022-05-10)
Given that deprivation of noradrenaline acting on lymphocytes through β-adrenoceptor influences antibody response, the effects of propranolol treatment beginning two days before immunization with quadrivalent inactivated influenza vaccine (QIV) on IgG response and underlying cellular molecular mechanism in mice were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABF18404055977176476