Fortfahren mit
ABF118
Anti-FPR2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
N-formyl peptide receptor 2, FMLP-related receptor I, FMLP-R-I, Formyl peptide receptor-like 1, HM63, Lipoxin A4 receptor, LXA4 receptor, RFP, FPR2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FPR2(2358)
General description
Formylpeptidrezeptoren (FPR) sind an G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die kritisch für unsere Immunreaktion und die zelluläre Aktivierung und/oder Unterdrückung der Immunzellaktivitäten sind. N-Formylpeptide werden durch die Zersetzung von entweder Bakterien oder Wirtszellen erzeugt und dienen als Lockstoff für Leukozyten. Drei Formylpeptidrezeptoren sind bekannt, FPR1, FPR2 und FPR3, die alle eine ähnliche Funktion aufweisen. Die Bindung von N-Formylpeptiden aktiviert Neutrophile über das Phosphatidylinositol-Calcium-sekundärer Botenstoff-System. In manchen Fällen führt die Bindung zu einer Herabregulation der Immunsignale, wie bei der Herabregulation, die gegen das proinflammatorische Signalisierungsmittel Leukotrien B4 beobachtet wird. Interessanterweise weisen FPR auch endogene Liganden auf, die auf entwickelnde Weise zu funktionieren scheinen und nicht direkt als Immunfunktion. Zum Beispiel ist der endogene Ligand von FPR2 ein Peptid namens CRAMP (Cathelin-related antimicrobial peptide), das kritisch für die korrekte Reifung von dendritischen Zellen ist. FRP2 wird in Neutrophilen von Lunge, Milz und Hoden reichlich exprimiert. Aufgrund ihrer Rolle bei der Immunzellaktivierung werden FPR auch als mögliche Ziele zum Modulieren immunbedingter Erkrankungen wie Arthritis untersucht.
~ 45 kDa gemessen. Die berechnete Molekülmasse dieses Proteins liegt bei 39 kDa, kann aber aufgrund der starken Glykosylierung bei ~45 kDa gemessen werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der extrazellulären Domäne von Human-FPR2 entspricht.
Epitop: extrazelluläre Domäne
Application
Anti-FPR2-Antikörper | ABF118 ist ein Antikörper gegen FPR2 zur Verwendung in Western Blot und Durchflusszytometrie.
Durchflusszytometrie-Analyse: 1,0 µg dieses Antikörpers wies FPR2 in HL-60-Zellen nach.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HL-60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies FPR2 in 10 µg HL-60-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA029154MABF271MABF841
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P25090
UniProt accession no.
P25090
UniProt accession no.
P21462
UniProt accession no.
P12318, P31995
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rima Chattopadhyay et al.
Free radical biology & medicine, 117, 119-131 (2018-02-07)
In recent years, various studies have demonstrated a role for endogenously derived specialized proresolving mediators such as resolvins in the resolution of inflammation. In exploring the signaling mechanisms, in the present study we show that Resolvin D1 (RvD1) reduces LPS-induced
Rima Chattopadhyay et al.
Redox biology, 12, 438-455 (2017-03-21)
Resolvins are a novel class of lipid mediators that play an important role in the resolution of inflammation, although the underlying mechanisms are not very clear. To explore the anti-inflammatory mechanisms of resolvins, we have studied the effects of resolvin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABF11804055977123777