Fortfahren mit
ABE95
Anti-PRDM12-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PR domain zinc finger protein 12, PR domain-containing protein 12, arg methyltransferase, arginine methyltransferase, PR domain family
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
€ 522,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDM12(59335)
General description
Die Methylierung von Histon findet an Arginin- und Lysinresten statt und wird von zwei Proteinfamilien katalysiert, der Familie der Protein-Arginin-Methyltransferasen und der Familie der SET-Domäne-enthaltenden Methyltransferasen. In der Familie der Arginin-Methyltransferasen sind fünf Mitglieder identifiziert worden. Etwa 27 werden in der SET-Domänenfamilie zusammengefasst, und weitere 17 bilden die PR-Domänenfamilie, die mit der SET-Domänenfamilie verwandt ist. Das mit dem Retinoblastom-Protein interagierende Zinkfinger-Gen RIZ1 ist ein Tumorsuppressor-Gen und das Gründungsmitglied der PR-Domänenfamilie. PRDM12 (PR-Domäne-Zinkfingerprotein 12) wirkt ebenfalls als Tumorsuppressor und wird mit der Entstehung der chronischen myeloischen Leukämie in Verbindung gebracht. Vermutlich spielt PRDM12 auch eine Rolle bei der transkriptionelle Regulierung.
~37 kDa beobachtet
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen PRDM12 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies PRDM12 in NIH/3T3- und A431-Zellen nach.
Verwenden Sie den Anti-PRDM12-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in WB, ICC zum Nachweis von PRDM12, auch bekannt als PR-Domäne-Zinkfingerprotein 12, Arginin-Methyltransferase.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 3 μg/ml dieses Antikörpers wiesen PRDM12 auf 10 µg menschlichem Lebergewebelysat nach.
Kontrolle
Lysat von menschlichem Lebergewebe.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV39504ABE114MABE972
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
57-20, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Clara E Hael et al.
Molecular metabolism, 34, 43-53 (2020-03-18)
Regulation of food intake and energy balance depends on a group of hypothalamic neurons that release anorexigenic melanocortins encoded by the Pomc gene. Although the physiological importance of central melanocortins is well appreciated, the genetic program that defines the functional
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE9504053252420351