Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
€ 557,00
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
mutation (Lys27Met)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Immunogen
Application
- Peptid-Inhibitionsassay (PIA): Der Nachweis der Zielbande imLysat von HEK-293-Zellen, die mit der Histon-H3.3-K27M-Mutante transfiziert wurden, wurdedurch Vorblockierung einer repräsentativen Charge mit dem ImmunogenHiston-H3.3-K27M-Mutantenpeptid verhindert, nicht jedoch mit dem entsprechenden unmodifizierten Histon-H3.3-Peptid.
- Immunhistochemie (ICH): Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurdeHiston 3.3 K27M in pädiatrischen Glioblastom-Gewebeschnitten nachgewiesen (Venneti,S., et al. (2014). Acta Neuropathol 128(5); 743-753).
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lysate von MEF-Transfektanten, die K27M (positiv) oder Wildtyp (negativ) FLAG-HA-markiertes Histon H3.3 exprimieren.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Chargedieses Antikörpers wurde Histon H3.3-K27M in HEK-293-Zellen, die mit derHiston-H3.3-K27M-Mutante transfiziert wurden, nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3F3B(3021) |
| clone polyclonal | clone 6C4A3, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABE419 | 04053252915994 |