Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TET3(200424)
General description
Immunogen
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation-Sequenzierung (ChIP-seq): Eine repräsentative Charge wies TET3-Chromosomenanreicherungsstellen durch ChIP-seq-Analyse (10 µg pro ChIP) nach unter Verwendung von Chromatinpräparaten aus embryonalen Stammzellen der Maus (mESCs), die zur Überexpression von Maus-TET3 transfiziert wurden (mit freundlicher Genehmigung des Reik-Labors, Epigenetics ISP, Babraham Institute, UK).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge immungefärbter 4 % Paraformaldehyd-fixierter, 0,5 % Triton X-100-permeabilisierter embryonaler Stammzellen der Maus (mESCs), die zur Überexpression der Maus-TET3-Isoform Tet3o transfiziert wurden (mit freundlicher Genehmigung des Reik-Labors, Epigenetics ISP, Babraham Institute, UK).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies die Immunreaktivität der TET3-Isoform Tet3o in 4 % Paraformaldehyd-fixierten, mit 0,5 % Triton X-100 permeabilisierten Maus-Zygoten nach (mit freundlicher Genehmigung des Reik-Labors, Epigenetics ISP, Babraham Institute, UK).
Analyse der Immunpräzipitation: 10 µg aus einer repräsentativen Charge co-immunpräzipitierten endogenen OGT mit dem exogen überexprimierten Maus-TET3 aus transfizierten embryonalen Stammzellen der Maus (mESCs) mittels RIME (Rapid Immunoprecipitation Mass spectrometry of Endogenous proteins) (mit freundlicher Genehmigung des Reik-Labors, Epigenetics ISP, Babraham Institute, UK).
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen das exogen exprimierte Maus-TET3-GFP-Fusionsprotein in 10 µg Lysat von transfizierten embryonalen Stammzellen der Maus (mESCs) nach.
Other Notes
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c