Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAVIN1(284119)
General description
Immunogen
Application
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies exogen exprimiertes humanes PTRF/Cavin-1 in transfizierten 22Rv1- und LNCaP-Zellen nach (Moon, H., et al. (2014). Oncogene 33(27):3561-3570).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine reduzierte PTRF/Cavin-1-Immunreaktivität bei in Paraffin eingebetteten Gewebeproben aus malignem Prostatastroma im Vergleich zu normalem Prostatastroma und benigner Prostatahyperplasie (BPH) nach. Das Fehlen einer PTRF/Cavin-1-Immunreaktivität in Prostataepithelien wurde sowohl bei normalen als auch bei malignen Proben festgestellt (Moon, H., et al. (2014). Oncogene 33(27):3561-3570).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die Oberflächen-Caveolae-Lokalisierung von exogen exprimiertem menschlichem PTRF/Cavin-1 bei transfizierten LNCaP-Zellen nach (Moon, H., et al. (2014). Oncogene 33(27):3561-3570).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PTRF/Cavin-1 in 10 µg Zelllysat von L6-Myoblasten aus dem Ratten-Skelettmuskel nach.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| Gene Information human ... CAVIN1(284119) | Gene Information human ... CAV1(857) | Gene Information human ... CAV1(857) | Gene Information human ... CAVIN1(57396) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PTRF/Cavin-1-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABE1953 | 04055977299977 |