Fortfahren mit
ABE1867
Anti-MLL4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase 2D, ALL1-related protein, Lysine N-methyltransferase 2D, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2D(8085)
General description
593,4/593,7 kDa (Isoform 1/2 des Menschen) und 600,2 kDa (Maus) berechnet.
Histon-Lysin-N-Methyltransferase 2D (EC 2.1.1.43; UniProt O14686; auch bekannt als MLL4, ALL1-verwandtes Protein, Lysin-N-Methyltransferase 2D) wird beim Menschen durch das KMT2D-Gen (auch bekannt als MLL4, ALR, KABUK1, MLL2) kodiert (Gen-ID: 8085). MLL4 methyliert Lys-4 des Histons H3 und bildet so eine H3K4-Mono- und Di-Methylierung (H3K4me1/2), die eine spezifische Markierung für Transkriptionsverstärker darstellt. MLL4 ist auch ein Bestandteil des MLL3/4-Proteinkomplexes, der bei der Zelldifferenzierung und der Entwicklung von Tieren eine wichtige Rolle spielt. MLL4 ist im Zellkern lokalisiert und wird in den meisten embryonalen und erwachsenen Geweben exprimiert. Defekte in MLL4 (in der Literatur oft als KMT2D bezeichnet) wurden mit dem Kabuki-Syndrom und angeborenen Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Inaktivierende Mutationen im MLL4/MLL2/KMT2D-Gen wurden mit vielen Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Medulloblastom, Non-Hodgkin-Lymphom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, Prostatakrebs, Brustkrebs, Leberzellkarzinom, Eierstockkrebs, Lungen-, Blasen-, Kopf- & Halskrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. (Literatur: Lee, S., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484): 495-501).
Immunogen
Epitop: unbekannt
His-markiertes rekombinantes humanes internes MLL4-Fragment aus der Region zwischen dem ersten und dritten Coiled-Coil.
Application
Anti-MLL4, Art.-Nr. ABE1867, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen MLL4 (auch bekannt als KMT2D) gerichtet ist und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), ChIP-seq, Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung des ungereinigten Antiserums wies die Expression von Myc-markiertem humanem MLL4, AS 2916–3785, nicht jedoch ein Fragment der AS 3662–4625 in 100 µg Ganzzelllysat der entsprechenden Transfektanten nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lee vom NIH).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Eine repräsentative Charge wies eine Belegung von MLL4 (MLL2) auf PPAR 1, nicht jedoch auf PPAR 2, dem proximalen Promoter in MEF, nach, während eine MLL4-Anreicherung auf PPARγ1-, PPARγ2- und C/EBP-Promotern bei der Differenzierung brauner Maus-Präadipozyten gefunden wurde (Cho, Y.W., et al (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Analyse mittels ChIP-Sequenzierung (ChIP-seq): Eine repräsentative Charge wies Zelltyp- und Differenzierungsstadium-spezifische genomische MLL4-Anreicherungsstellen nach (Lee, J.E., et al (2013). Elife. 2:e01503).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Komponenten des MLL3/MLL4-Komplexes (UTX, PTIP, RbBP5 und PA1) und C/EBPβ, aber nicht Menin, aus Zellkernextrakten brauner Präadipozyten der Maus, die an Tag 2 der Adipogenese präpariert wurden (Lee, J.E., et al (2013). Elife. 2:e01503).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper ist gegen die Region zwischen dem ersten und dritten Coiled-Coil der MLL4-Sequenz gerichtet.
Physical form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an rekombinantem MLL4-Fragment.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies 50 ng rekombinantes humanes MLL4-Fragment nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Balkees Abderrahman et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 11-25 (2020-11-13)
Patients with long-term estrogen-deprived breast cancer, after resistance to tamoxifen or aromatase inhibitors develops, can experience tumor regression when treated with estrogens. Estrogen's antitumor effect is attributed to apoptosis via the estrogen receptor (ER). Estrogen treatment can have unpleasant gynecologic
Wei Liu et al.
Cancer biology & therapy, 24(1), 2216041-2216041 (2023-06-08)
Pancreatic adenocarcinoma (PAAD) is a major cause of mortality related to cancer worldwide. This paper dissected the functions of the CSTF2T/ASH2L/CALB2 axis in PAAD progression. CALB2 expression was assessed in PAAD tissues and cells using RT-qPCR and western blot. Subsequent
Jill A Fahrner et al.
JCI insight, 4(20) (2019-09-27)
Kabuki syndrome 1 (KS1) is a Mendelian disorder of the epigenetic machinery caused by mutations in the gene encoding KMT2D, which methylates lysine 4 on histone H3 (H3K4). KS1 is characterized by intellectual disability, postnatal growth retardation, and distinct craniofacial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE186704054839112386
Questions
  1. What is the isotype of ABE1867? I need to use an appropriate control for an IP application.
    1 answer
    1. ABE1867 is a rabbit polyclonal, and as such, no specific isotype has been determined since it is a mixture of clones. You can use Rabbit IgG as a control for this application.