Fortfahren mit
ABE1402
Anti-LHX2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
LIM/homeobox protein Lhx2, Homeobox protein LH-2, LIM homeobox protein, LHX2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IF, WB
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lhx2(16870)
General description
Das LIM/Homeobox-Protein Lhx2 (UniProt Q9Z0S2; auch bekannt als Homeobox-Protein LH-2, LIM Homeobox-Protein 2, Lim2) wird in der Maus durch das Lhx2-Gen kodiert (Gen-ID: 16870). Lhx2 ist ein Transkriptionsfaktor, der eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Verhaltens von Vorläuferzellen spielt, die an der Entwicklung des Haarzyklus, des Auges, des Vorderhirns, der Gliedmaßen, des hämatopoetischen, olfaktorischen und hypophysären Systems beteiligt sind. Es hat sich gezeigt, dass Lhx2 eine beträchtliche Anzahl von Genen reguliert, die für Haarfollikel-Stammzellen (HF-SC) charakteristisch sind, sowie Zytoskelett- und Adhäsionsmoleküle in der Nische, in der HF-SCs als eine einzige Schicht von polarisierten, ruhenden Epithelzellen leben. Lhx2-Mangel führt zu Kahlheit, weil die Nische ihre Haare nicht mehr verankern und das richtige Verhalten ihrer SCs aufrechterhalten kann, da die Polarisierung der HF-SCs und die Nischenarchitektur stark gestört sind.
~48 kDa nachgewiesen. Die Größe der Zielbande erscheint aufgrund der posttranslationalen Glykosylierung größer als das berechnete Molekulargewicht von 44,4 kDa. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem LHX2 der Maus entspricht.
Application
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution from a representative lot detected LHX2 in lysate from doxycycline treated murine K14rtTA-LHX2-TRE keratinocytes and human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LHX2 in mouse embryo tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot of this antibody detected LHX2 immunoreactivity in human skin samples by fluorescent immunohistochemistry using OCT-embedded, PFA-fixed cryosections (Data courtesy of Dr. Elaine Fuchs, Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University; Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327).
ChIP seq Analysis; A representative lot of this antibody detected LHX2 by ChIP-seq analysis (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Dieser Anti-LHX2-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting, in der Immunfluoreszenz, in der ChIP-seq und Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) zum Nachweis von LHX2 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die Lhx2-Immunreaktivität durch Fluoreszenz-Immunhistochemie mit OCT-einbettenden, PFA-fixierten Rückhaut-Kryoschnitten von Wildtyp-, aber nicht Lhx2-Knockout-Mäusen in verschiedenen Entwicklungsstadien nach, einschließlich E16.5, P0, P30 und dem zweiten Telogen (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3): 314-327).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies Lhx2-gesteuerte Promotor- und Enhancerregionen unter Verwendung von α6hi/CD34+-Hautzellen nach, die in Haarfollikel-Stammzellen (HF-SCs) von Mäusen im zweiten telogenen Entwicklungsstadium angereichert sind (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3): 314-327).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation-Sequencing: Eine repräsentative Charge wies Lhx2-gezielte Promotor- und Enhancerregionen durch eine genomweite ChIP-seq-Analyse unter Verwendung von α6hi/CD34+-Hautzellen nach, die in Haarfollikel-Stammzellen (HF-SCs) von Mäusen im zweiten telogenen Entwicklungsstadium angereichert sind (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3): 314-327).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge (1:1.000 Verdünnung) wies Lhx2-Immunreaktivität in menschlichen Hautproben durch Fluoreszenz-Immunhistochemie unter Verwendung von OCT-eingebetteten, PFA-fixierten Kryoschnitten nach (Daten mit freundlicher Genehmigung von Dr. Elaine Fuchs, Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Zelllysat der murinen Keratinozyten K14rtTA-LHX2-TRE.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies die Doxycyclin-induzierte LHX2-Expression in 10 µg Zelllysat der murinen Keratinozyten K14rtTA-LHX2-TRE nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1402464AB10557SAB1412538
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q9Z0S2
UniProt accession no.
P50458
UniProt accession no.
P50458
UniProt accession no.
P48742
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-LHX2-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Alina Stegemann et al.
Nature neuroscience, 26(5), 820-829 (2023-04-07)
A painful episode can lead to a life-long increase in an individual's experience of pain. Fearful anticipation of imminent pain could play a role in this phenomenon, but the neurobiological underpinnings are unclear because fear can both suppress and enhance
Mazal Cohen-Gulkar et al.
PLoS biology, 21(1), e3001924-e3001924 (2023-01-18)
Tissue-specific transcription factors (TFs) control the transcriptome through an association with noncoding regulatory regions (cistromes). Identifying the combination of TFs that dictate specific cell fate, their specific cistromes and examining their involvement in complex human traits remain a major challenge.
Varun Suresh et al.
PLoS genetics, 19(8), e1010874-e1010874 (2023-08-18)
In the mammalian cerebral cortex, the hippocampal primordium (Hcp) occupies a discrete position in the dorsal telencephalic neuroepithelium adjacent to the neocortical primordium (Ncp). We examined transcriptomic and chromatin-level features that distinguish the Hcp from the Ncp in the mouse
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE140204055977287912