Fortfahren mit
ABE103
Anti-SIRT7-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT7(51547)
General description
Die Silent-Information-Regulator(SIR)-Gene (Sirtuine) bilden eine hochkonservierte Familie von Proteinen. Sie enthalten ein oder mehrere Sirtuine, die in verschiedenen Spezies von Bakterien bis hin zu Säugetieren vorhanden sind. Es gibt sieben Sirtuin-Gene, die sieben Sirtuin-Enzyme (SIRT1 bis SIRT7) kodieren, die alle von oxidiertem Nicotinamidadenindinukleotid (NAD+) abhängig sind. Diese Proteine dienen als Mono-ADP-Ribosyltransferasen und deacetylieren Histone zum Stummschalten bestimmter Chromatinregionen. Weitere Forschung ist erforderlich, um den Zusammenhang zwischen den Auswirkungen auf den Zellstoffwechsel, die Stressresistenz und die Zellproliferation sowie die vermutete Rolle bei der Vermittlung der allgemeinen Lebensspanne zu klären. Es wurde berichtet, dass die Expression von Sirt7 in mehreren murinen Zelllinien antiproliferativ wirkt und tumorigenes Potenzial aufweist.
~45 kDa gemessen. Es existiert eine zusätzliche Isoform mit ~20 kDa. In manchen Lysaten tritt bei ~30 kDa eine uncharakterisierte Bande auf.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus des exprimierten Proteins von humanem SIRT7 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histon-modifizierende Proteine
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:00-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde das exprimierte SIRT7-Protein in Leber-Gewebelysat des Menschen nachgewiesen.
Weisen Sie SIRT7 (auch bezeichnet als NAD-abhängige Deacetylase Sirtuin-7 und SIR2-ähnliches Protein 7) mit dem Anti-SIRT7-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der für die Verwendung in WB und IHC validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus des exprimierten SIRT7-Proteins.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde das exprimierte SIRT7-Protein in 10 µg Leber-Gewebelysat des Menschen nachgewiesen.
Kontrolle
Lysat von menschlichem Lebergewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1410939SAB3500498S4322
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Hongyan Yu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3434-3445 (2014-04-29)
Sirtuins play an important role in cancer development. Sirt7, as a member of this family, is frequently overexpressed in certain carcinomas, but the oncogenic mechanism is seldom reported. In this study, Sirt7 was characterized for its role in colorectal cancer
Guo Li et al.
The EMBO journal, 39(18), e104365-e104365 (2020-07-23)
Hair follicle stem cells (HFSCs) are maintained in a quiescent state until activated to grow, but the mechanisms that reactivate the quiescent HFSC reservoir are unclear. Here, we find that loss of Sirt7 in mice impedes hair follicle life-cycle transition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE10304053252420849