Fortfahren mit
ABD29
Anti-Twist1-Antikörper (Twist-related protein 1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Twist-related protein 1, Class A basic helix-loop-helix protein 38, bHLHa38, H-twist
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rhesus macaque, mouse, horse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TWIST1(7291)
General description
21 kDa berechnet
Twist1 ist ein basischer Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktor, der embryonale Vorläuferzellen und die Tumorzellproliferation, -migration und -differenzierung reguliert sowie wichtig für die Entwicklung von Gliedmaßen ist. Die Twist1-Expression ist bei Patienten mit rheumatischen Entzündungserkrankungen mit chronisch aktivierten T-Helferlymphozyten hoch und kann als Biomarker für eine chronische T-Zellaktivierung verwendet werden. Mutationen von Twist1 stehen oft mit kraniofozialen und Gliedmaßenanomalien bei Menschen mit Saethre-Chotzen-Syndrom in Verbindung. Das Twist1-Dimer kann die DNA-Bindungsaffinität modifizieren. Twist1 ist außerdem als Promotor von Tumorwachstum, Invasion und Anti-Krebsmittel-Resistenz impliziert.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das humanem Twist1 nahe am N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am N-Terminus
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Twist1 in NIH/3T3-, A431- und HeLa-Zellen nach.
Weisen Sie Twist1 (Twist-related protein 1) mit diesem Anti-Twist1-Antikörper (Twist-related protein 1), der zur Verwendung in IH(P) und IC validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (92 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt Twist1 nahe am N-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Duktales Brustfibroadenom und mehrschichtiges Plattenepithel sowie Knorpel aus humanem Luftröhrengewebe
Mittels Immunhistochemie in duktalem Brustfibroadenom und mehrschichtigem Plattenepithel sowie Knorpel aus humanem Luftröhrengewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Twist1 in duktalem Brustfibroadenom und mehrschichtigem Plattenepithel sowie Knorpel aus humanem Luftröhrengewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0007291M1SAB1404499SAB1409773
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABD29-25UG04054839342585