Fortfahren mit
ABC477
Anti-YY1AP1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
YY1-associated protein 1, Hepatocellular carcinoma susceptibility protein, Hepatocellular carcinoma-associated protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YY1AP1(55249)
General description
YY1-associated protein 1 (YY1AP1), auch bekannt als Hepatocellular carcinoma susceptibility protein, Leberzellkarzinom-assoziiertes Protein 2, wird durch den Gennamen YY1AP1, HCCA2 und YY1AP kodiert. Es wurde nachgewiesen, dass YY1AP1 die Transkriptionsaktivierung durch Wechselwirkung mit YY1 verstärkt. Jüngste Studien haben gezeigt, dass YY1AP1 eine Rolle bei der Regulierung des Zellzyklus spielen könnte. YY1AP1 interagiert mit YY1 und MAD2L2. YY1AP1 wird ubiquitär exprimiert. YY1AP1 wurde in Dünndarm, Skelettmuskel, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Magen, Milz, Dickdarm und Herz nachgewiesen. In sehr geringen Mengen wurde YY1AP1 in der gesunden Leber nachgewiesen. YY1AP1 ist in den meisten Leberkarzinomen stark ausgeprägt.
~90 kDa beobachtet. Das endogene YY1AP-Proteinsignal liegt bei 90 kDa, was mit der vorhergesagten Proteingröße von 750 Aminosäuren aus dem offenen Leseraster übereinstimmt (Wang, C.Y., et al. (2004)). J. Biol. Chem. 279: 17750-17755).
Immunogen
Epitop: Nahe des N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen YY1AP1 in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Application
Dieser Anti-YY1AP1-Antikörper ist für die Verwendung in WB, IH für den Nachweis von YY1AP1 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies YY1AP1 in 10 µg C2C12-, HEK293-, HeLa-, HepG2-, menschlicher Plazenta-, Huvec-, Jurkat-, L6-, Mausgehirn-, NIH-3T3-, PC12-, PC3- und Raw 264.7-Lysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50–250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies YY1AP1 in menschlichem Kleinhirn-, Mäusehinterhirn- und Mäusekleinhirngewebe nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies YY1AP1 auf 10 µg A431-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA006986ABT65HPA021242
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC47704055977122152