Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
€ 160,00
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF213(57674)
General description
Immunogen
Application
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Ringfingerprotein 213 (RNF213) in HUVEC nach, die mit siRNA213 transfiziert waren (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Akio Koizumi an der Universität Kyoto).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Ringfingerprotein 213 (RNF213) in HeLa-Zellen nach, die mit RNF213 siRNA behandelt wurden (Hitomi, T., et. al. (2013). Biochem Biophys Res. Commun. 438(1): 13-9).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das Ringfingerprotein 213 (RNF213) in Western-Blotting-Anwendungen nach (Hitomi, T., et. al. (2013). Biochem Biophys Res. Commun. 438(1): 13-9; Banh, R.S., et. al. (2016). Nat Cell Biol. 18(7): 803-13; Kobayashi, H., et. al. (2015). J Am Heart Assoc. 4(7)).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies das Ringfingerprotein 213 (RNF213) in HEK293T-Zellen nach, die mit 3XFlag RNF213 Wildtyp transfiziert waren.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... RNF213(57674) | Gene Information human ... RNF213(57674) | Gene Information human ... RNF213(57674) | Gene Information human ... RNF43(54894) |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) western blot: 0.04-0.4 μg/mL | technique(s) western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABC1391 | 04054839396595 |
| ABC1391-25UG | 04054839518621 |