Fortfahren mit
ABC131
Anti-Ambra1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, Ambra, Ambra-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
General description
Das aktivierende Molekül in BECN1-reguliertem Autophagie-Protein 1 (AMBRA1) ist ein Entwicklungsprotein, das an Autophagie, Differenzierung und Neurogenese beteiligt ist. AMBRA1 reguliert die Autophagie und die Entwicklung des Nervensystems, das normale Überleben und die Vermehrung von Zellen sowie die Kontrolle des Proteinumsatzes während der neuronalen Entwicklung.
~140 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt 7 Isoformen mit 143 kDa (Isoform 1), 133 kDa (Isoform 2), 87 kDa (Isoform 3), 84 kDa (Isoform 4), 100 kDa (Isoform 5), 136 kDa (Isoform 6) und 130 kDa (Isoform 7). In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von Ambra1 der Maus entspricht.
Application
Der Anti-Ambra1-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der für die Verwendung im Western Blotting validiert wurde.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Ambra1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Ambra1 in menschlichen Zelllysaten (HeLa & U87MG) und in Gewebehomogenaten der Maus (Leber, Niere und Embryo) sowie exogen exprimiertes myc-Ambra1 in Lysaten von transfizierten HEK293-Zellen nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab am Dulbecco Telethon Institute, Italien).
Western-Blot-Analyse: Die Zielspezifität einer repräsentativen Charge wurde durch Western-Blot-Analysen von Ambra1-Knock-Mausembryonen und HeLa-Zellen, die mit Ambra1 siRNA behandelt wurden, bestätigt. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab am Dulbecco Telethon Institute, Italien).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine verminderte Ambra1-Expression in Gewebehomogenaten (Niere, Leber und Lunge) von Ambra1+/- Mäusen im Vergleich zu Gewebeproben von Wildtyp-Mäusen nach. (Cianfanelli, V., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(1): 20-30)
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt der C-Terminus von Ambra1. Dieser Antikörper sollte die Isoformen 1 bis 5 auf der Grundlage des Immunogen-Designs erkennen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MCF7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Ambra1 in 10 µg MCF7-Zelllysat nach.
Kontrolle
MCF7-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABC80ABC821PRS4555
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Ambra1-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Angelica Jardim Costa et al.
Pharmaceutics, 13(2) (2021-01-27)
The pharmacological modulation of autophagy is considered a promising neuroprotective strategy. While it has been postulated that lithium regulates this cellular process, the age-related effects have not been fully elucidated. Here, we evaluated lithium-mediated neuroprotective effects in young and aged
Matteo Tiberti et al.
Cell death & disease, 13(10), 872-872 (2022-10-16)
Cancer genomics and cancer mutation databases have made an available wealth of information about missense mutations found in cancer patient samples. Contextualizing by means of annotation and predicting the effect of amino acid change help identify which ones are more
Francesca Nazio et al.
Acta neuropathologica, 142(3), 537-564 (2021-07-25)
Medulloblastoma (MB) is a childhood malignant brain tumour comprising four main subgroups characterized by different genetic alterations and rate of mortality. Among MB subgroups, patients with enhanced levels of the c-MYC oncogene (MBGroup3) have the poorest prognosis. Here we identify
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC13104053252914003