Fortfahren mit
ABC124
Anti-phospho-ULK1 (Ser555)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
7
€ 406,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2227
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer555)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
General description
ULK1 oder Autophagie-verwandtes Protein 1 Homolog (ATG1) ist eine Serin-/Threonin-Proteinkinase. Es handelt sich um ein ubiquitär exprimiertes Protein, das im Gehirn, in der Skelettmuskulatur und im Herzen sehr häufig vorkommt. Es ist am Signalweg der mTOR-Rezeptoren beteiligt, der zur Regulierung der Autophagie in nährstoffarmen Zellen führt. mTOR kann mit ULK1 als Komplex aus ULK1/FIP200/Atg13 interagieren. ULK1 spielt möglicherweise eine wichtige Rolle bei der neuronalen Entwicklung: Die Ausschaltung der enzymatischen Aktivität von ULK1′durch gezielte Unterbrechung seiner Kinasedomäne hat das Wachstum von Neuronen im sich entwickelnden Mäusegehirn blockiert, möglicherweise durch die Blockierung des ULK1-vermittelten Transportes von Neurotrophinen.
~120 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt ein Molekulargewicht von 112 kDa. Dieses Protein wurde aufgrund mehrfacher Phosphorylierungs-/Dephosphorylierungsprozesse mit mehr als ~125 kDa beobachtet. (Ganley, I. G., et al. (2009). J Biol Chem. 284(18): 12297-12305.)
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser555
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Ser555 phosphorylierten menschlichen ULK1 entspricht.
Application
Analyse der Peptidhemmung: Eine repräsentative Menge dieses Antikörpers blockierte ULK1 in PIA mit Peptid 3123-C vs. Peptid 3123 auf serumarmen MCF7-Zelllysaten.
Dieser Anti-phospho-ULK1 (Ser555)-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting, Peptidinhibitionstest zum Nachweis von phospho-ULK1 (Ser555) validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Kinasen & Phosphatasen
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt ULK1, das an Ser555 phosphoryliert ist.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in nicht-serumarmen und serumarmen MCF7-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers detektierten Phospho-ULK1 (Ser555) in 10 µg nicht-serumarmen und serumarmen MCF7-Zelllysaten.
Kontrolle
Nicht-serumarme und serumarme MCF7-Zelllysate
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA017930ABC212ABC213
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Gene Information
human ... ULK1(8408)
Gene Information
human ... ULK4(54986)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
Gene Information
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aleksandra V Borodkina et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(1), 117-127 (2015-12-05)
Previously we demonstrated that endometrium-derived human mesenchymal stem cells (hMESCs) via activation of the ATM/p53/p21/Rb pathway enter the premature senescence in response to oxidative stress. Down regulation effects of the key components of this signaling pathway, particularly ATM and p53
PHY906(KD018), an adjuvant based on a 1800-year-old Chinese medicine, enhanced the anti-tumor activity of Sorafenib by changing the tumor microenvironment.
Lam, W; Jiang, Z; Guan, F; Huang, X; Hu, R; Wang, J; Bussom, S; Liu, SH; Zhao, H; Yen, Y; Cheng, YC
Scientific Reports null
Insu Kwon et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 68(3), 269-280 (2017-02-19)
Elevation of anabolism and concurrent suppression of catabolism are critical metabolic adaptations for muscular hypertrophy in response to resistance exercise (RE). Here, we investigated if RE-induced muscular hypertrophy is acquired by modulating a critical catabolic process autophagy. Male Wistar Hannover
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC12404053252643613