Fortfahren mit
AB9864
Anti-NMDAR1-Antikörper, monoklonales Kaninchen
culture supernatant, clone 1.17.2.6, Chemicon®
Synonym(e):
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1.17.2.6, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
58
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
1.17.2.6, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
120 kDa
N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren (NMDAR) sind einer von drei pharmakologisch unterschiedlichen Subtypen ionotroper Rezeptoren, die einen Großteil der exzitatorischen Neurotransmission im Gehirn über die endogene Aminosäure L-Glutamat vermitteln. MDARs bilden heteromere Komplexe, die in der Regel aus zwei Komponenten bestehen, der NR1-Untereinheit und der NR2-Untereinheit. Beide Proteine werden im gesamten Gehirn nur schwach exprimiert, sind aber in der dendritischen Region der Pilzkörper lokalisiert. Der NMDAR-Kanal ist sehr permeabel für Ca2+ und Na+, und seine Öffnung erfordert die gleichzeitige Bindung von Glutamat und eine Depolarisation der postsynaptischen Membran. Der aktivierte NMDAR-Kanal ermöglicht den Kalziumeinstrom in die postsynaptische Zelle, wo Kalzium eine Kaskade von biochemischen Ereignissen auslöst, die synaptische Veränderungen bewirken. NMDAR wurden in Drosophila ausgiebig auf ihre mögliche Beziehung zur Verhaltensplastizität untersucht. Ein neu identifizierter NMDAR-Komplex aus mehr als 80 verschiedenen Proteinen wurde identifiziert. Genetische und pharmakologische Störungen von Komponenten des NMDAR-Komplexes führen zu Lernstörungen bei Nagetieren, was einen weiteren Zusammenhang zwischen Verhaltensplastizität und synaptischer Plastizität herstellt.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 909–938
Synthetisches Peptid, das dem C-Terminus der NMDA-Rezeptor-Untereinheit der Ratte entspricht (Katalognummer AG344). {Aminosäuren 909–938 Ratte NMDAR1{LQNQKDTVLPRRAIERE EGQLQLCSRHRES}
Application
Dieser Anti-NMDAR1-Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von NMDAR1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie:
AB9864 kann für die Verwendung von mit 4 % Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd/Glutaraldehyd fixiertem Rattengewebe verwendet werden. Die empfohlene Arbeitsverdünnung für die Lichtmikroskopie beträgt 1:1.000–1:2.000.
Western Blotting:
1:1.000–1:2.000 unter Verwendung von ECL auf Rattenhirnlysat.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität bei Mäusen ist schwach. Auf reduzierten Western Blots wird eine Bande beobachtet, die der bei Ratten entspricht, aber Tests in der Immunhistochemie waren erfolglos. Es ist zu erwarten, dass der Antikörper auch mit Affen, Wüstenrennmäusen, Kaninchen, Katzen und Fischen reagiert, da ein anderer Antikörper, der gegen dieselbe Peptidsequenz hergestellt wurde, mit diesen Tierarten reagiert.
Die verwendete Originalsequenz ist selektiv für die Spleißvarianten NR1-1a, NR1-1b, NR1-2a, NR1-2b unter Verwendung der von Hollmann, M. et al. (1993) definierten Nomenklatur. Dies scheinen die wichtigsten Spleißvarianten zu sein, die im Rattenhirn exprimiert werden (Sugihara H, et al., 1992). Keine Kreuzreaktion mit anderen Glutamatrezeptor-Untereinheiten. Die Western Blotting Analyse zeigt, dass dieser monoklonale Kaninchen-Antikörper eine einzelne Bande von etwa 120 kD markiert, die NMDAR1 in Rattenhirnlysat entspricht.
Physical form
Kaninchenmonoklonale Überstandsflüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Routinemäßig beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirnlysaten.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge wies NMDAR1 in 10 μg Rattenhirnlysaten nach
Other Notes
Ersetzt: AB1516; 07-362
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9864RABN99SAB4501306
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
1.17.2.6, monoclonal
clone
1.17.2.6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
rat ... Gpr132(314480)
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Brooke L Sinnen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(45), 11532-11543 (2016-12-03)
Beta amyloid (Aβ) triggers the elimination of excitatory synaptic connections in the CNS, an early manifestation of Alzheimer's disease. Oligomeric assemblies of Aβ peptide associate with excitatory synapses resulting in synapse elimination through a process that requires NMDA-type glutamate receptor
Gang Song et al.
Brain structure & function, 220(5), 2967-2982 (2014-07-25)
Current cellular-based connectomics approaches aim to delineate the functional or structural organizations of mammalian brain circuits through neuronal activity mapping and/or axonal tracing. To discern possible connectivity between functionally identified neurons in widely distributed brain circuits, reliable and efficient network-based
Tom J Phillips et al.
Scientific reports, 7(1), 9079-9079 (2017-08-24)
Some neuropsychiatric disease, including schizophrenia, may originate during prenatal development, following periods of gestational hypoxia and placental oxidative stress. Here we investigated if gestational hypoxia promotes damaging secretions from the placenta that affect fetal development and whether a mitochondria-targeted antioxidant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB986404053252363320