Fortfahren mit
AB9084
Anti-Polycystin-L-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-PCL, Anti-PKD2L, Anti-PKDL, Anti-TRPP3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
14
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pkd2(18764)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus dem N-Terminus von menschlichem Polycystin-L1.
Application
Dieser Anti-Polycystin-L-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IC und IH für den Nachweis von Polycystin-L validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Nierenphysiologie
Western Blotting: 1:1000 mittels ECL. Der Antikörper reagiert mit dem Polycystin1-L1-Protein mit 90 kDa. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Bevorzugter Gelanteil ist 4–12 % Gradientengel.
Immunzytochemie: 1:1.000
Immunhistochemie: 1:1.000 über Nacht bei 2–8 °C unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten sekundären Antikörpers. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M PBS (eine Stunde). Die empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,05 % Triton X-100 in Verdünnungspuffer. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Polycystin-L
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Retina adulter Mäuse
NEGATIVKONTROLLE: Lunge adulter Mäuse
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0005311M1AB2215SAB4301725
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
Gene Information
mouse ... Pkd2(18764)
Gene Information
human ... PKD2(5311)
Gene Information
mouse ... Ifnb1(15977)
Gene Information
human ... PKD2L1(9033)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiang Su et al.
Nature communications, 12(1), 4871-4871 (2021-08-13)
The heteromeric complex between PKD1L3, a member of the polycystic kidney disease (PKD) protein family, and PKD2L1, also known as TRPP2 or TRPP3, has been a prototype for mechanistic characterization of heterotetrametric TRP-like channels. Here we show that a truncated
Fang Sun et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 13, 1349-1358 (2020-05-20)
High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) has been regarded as a biomarker of low-degree inflammation in illness; however, whether CRP exerts its pathogenic effect on the cardiometabolic system remains unknown. Aside from the beneficial effects of metabolic surgery on cardiometabolic system, its impact
Yumi Ueki et al.
Disease models & mechanisms, 11(7) (2018-06-23)
Familial dysautonomia (FD) is an autosomal recessive disorder marked by developmental and progressive neuropathies. It is caused by an intronic point-mutation in the IKBKAP/ELP1 gene, which encodes the inhibitor of κB kinase complex-associated protein (IKAP, also called ELP1), a component
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB908404053252337154