Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAB1(23166)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Adhäsion (CAM)
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine frühere Charge des Anti-Stabilin-1-Antikörpers, C-Terminus, erbrachte mit Immunfluoreszenz-Methoden nachweislich eine positive Färbung (Kzhyshkowska, 2008).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde Stabilin-1 in 10 µg HUVEC-Lysat nachgewiesen.
HUVEC-Lysat
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: 1:200- 1:500 | technique(s) flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB6021 | 04053252404603 |