Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
8OHdG gewinnt zunehmend an Beliebtheit als empfindlicher, stabiler und integraler Marker einer oxidativen Schädigung von zellulärer DNA. Ein Biomonitoring beim Menschen zeigt, dass 8OHdG im Urin ausgeschieden werden kann und dass der Kontakt mit Tabakrauch sowie ionisierender Strahlung eine signifikante Erhöhung verursachen. Da die Korrelation von 8OHdG mit oxidativem Stress und DNA-Schäden, welche wiederum zu degenerativen Erkrankungen führen, so gut belegt ist, hat die Entwicklung eines Antikörpers, der zur Untersuchung von DNA-Schäden verwendet werden kann, zahlreiche Anwendungen. Dieser Antikörper kann nicht nur für die direkte Erforschung von DNA-Schäden in Zellen genutzt werden, sondern hat auch Anwendungen in der Entwicklung von Immunassays, die die Ausscheidung von 8OHdG im Urin überwachen und als Biomarker von oxidativem Stress dienen. Industrielle Anwendungsgebiete könnten auch bei Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln vorliegen; diese könnten von einem Immunassay profitieren, mit dem sie die Wirksamkeit von Antioxidantien und anderen Nutrazeutika testen können.
Das neue Ziegen-Antiserum gegen 8-Hydroxyguanosin von CHEMICON ist nun erhältlich. Mittels ELISA wurde nachgewiesen, dass dieses Antiserum vollständig kreuzreaktiv mit 8-Hydroxydesoxyguanosin ist, jedoch nicht mit anderen natürlich vorkommenden Nukleotiden kreuzreagiert. Dieser Antikörper sollte ein wertvolles Hilfsmittel sein, um die Rolle von freiradikalischen Schädigungen für eine Reihe von menschlichen Erkrankungszuständen zu erforschen.
Immunogen
Application
Entwachste Schnitte behandelt mit 3 % H2O2 in Methanol für eine Dauer von 30 Minuten, Blockierung mit 10 % NGS in TBS. Die Schnitte wurden vor der Blockierung 40 Minuten lang bei 37 C mit 10 ug/ml Proteinase K in PBS (pH 7,4) behandelt. Der Nachweis erfolgte mittels DAB. Da der Antikörper eine Nukleinsäure färbt, ist es wichtig, ausreichend Proteinase zu verwenden, um die Histon-Barriere zu durchdringen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Haut, Färbung ist auf den Zellkern beschränkt.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| biological source goat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone 11D1, monoclonal | clone 15A3, monoclonal | clone 483.15, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:1000, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) ChIP: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5830 | 04053252279546 |