Fortfahren mit
AB5735
Anti-Neurofilament-M-Antikörper
Chemicon®, from chicken
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
13
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1411
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Immunogen
Rekombinante C-terminale Verlängerung von NF-M der Ratte, das sogenannte KE-Segment.
Application
Der Anti-Neurofilament-M-Antikörper detektiert den Gehalt an Neurofilament M und wurde zur Verwendung in WB und IC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilamente & neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Western Blotting: 1:5.000–1:10.000
Immunzytochemie: 1:1.000–1:2.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Neurofilament M (NF-M)
Physical form
Format: Aufgereinigt
Hühner-IgY. Flüssigkeit mit ~ 5 mM Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMAB91029AMAB91027AMAB91028
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
clone
polyclonal
clone
CL2697, monoclonal
clone
CL2678, monoclonal
clone
CL2688, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB573504053252510304