Fortfahren mit
AB5733
Anti-Vimentin-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
Anti-F5H288
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, chicken, feline, human
Application:
ICC
Citations:
149
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Vimentin-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, chicken, feline, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VIM(7431)
Immunogen
Rekombinantes Vimentin.
Application
Dieser Anti-Vimentin-Antikörper ist zur Verwendung in IC für den Nachweis von Vimentin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemie: 1:1.000–1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Vimentin.
Physical form
Hühner-IgY in PBS mit 5 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mammakarzinomgewebe, Kolon, Prostata, Tonsillen, tonsilläres Lymphom, Uterus, Harnleiter
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2108610CBL202SAB4503083
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... VIM(7431)
Gene Information
human ... VIM(7431)
Gene Information
human ... VIM(7431)
Gene Information
human ... VIM(7431)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P08670
UniProt accession no.
P08670
UniProt accession no.
P08670
UniProt accession no.
P08670
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Vimentin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1