Fortfahren mit
AB5652P
Anti-Histaminrezeptor 1-Antikörper, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
H1R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Hrh1(15465)
rat ... Hrh1(24448)
Immunogen
Eine 17-Aminosäuren-Peptidsequenz nahe des zytoplasmatischen C-Terminus von Ratten-HR1 (Fujimoto et al. 1993; Inoue et al. 1996; DeBacker et al. 1993; Fukui et al. 1994; Moguilevsky et al. 1994).
Epitop: C-Terminus
Application
Dieser Anti-Histamin-Rezeptor 1-Antikörper, C-Terminus ist zur Verwendung in ELISA und WB zum Nachweis von Histamin-Rezeptor 1 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Erkennt eine 57-kDa-Bande, die den H1-Rezeptor repräsentiert
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Ratten-Histaminrezeptor 1 (HR1). Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit anderen Histaminrezeptoren.
Das Immunogenpeptid ist bei Maus und Rind zu 100 %, bei Mensch, Fisch und Affe zu 94 % und bei Meerschweinchen zu 80 % konserviert. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5048PSAB1402231AB5046P
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Gene Information
mouse ... Hrh1(15465)
rat ... Hrh1(24448)
Gene Information
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
rat ... Grin1(24408)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroshi Azuma et al.
The Laryngoscope, 114(12), 2249-2251 (2004-11-27)
Histamine may have physiologic functions in the inner ear. The locations of histamine receptors, however, have not yet been identified in the mammalian cochlea. The aim of this study was to investigate the localization of histamine receptor subtypes (H1, H2
Matthew J Gastinger et al.
The Journal of comparative neurology, 495(6), 658-667 (2006-03-01)
Mammalian retinas are innervated by histaminergic axons that originate from perikarya in the posterior hypothalamus. To identify the targets of these retinopetal axons, we localized histamine receptors (HR) in monkey and rat retinas by light and electron microscopy. In monkeys
Kathryn M Lenz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(37), 8044-8059 (2018-08-11)
Many sex differences in brain and behavior are programmed during development by gonadal hormones, but the cellular mechanisms are incompletely understood. We found that immune-system-derived mast cells are a primary target for the masculinizing hormone estradiol and that mast cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB5652P04053252623998