Fortfahren mit
AB5447
Anti-Tropomyosin-Antikörper, 5NM1 und 5NM2
Chemicon®, from sheep
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TPM3(7170)
Immunogen
Epitop: 5NM1 und 5NM2
Synthetisches Peptid, dem 9d-Exon des gamma-Gens von Tropomyosin entsprechend.
Application
Dieser Anti-Tropomyosin-Antikörper, 5NM1 und 5NM2, ist zur Verwendung in WB, IC und IH für den Nachweis von Tropomyosin validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Muskelphysiologie
Western Blotting: 1:100–1:500. Der Antikörper reagiert mit einer Bande bei 29–30 kDa.
Immunzytochemie: 1:100–1:500
Immunhistochemie: 1:100-1:500
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Tropomyosin 5NM1 und 5NM2.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin in PBS (flüssig).
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2103438SAB1402381HPA009066
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P06753
UniProt accession no.
P06753
UniProt accession no.
P06753
UniProt accession no.
P06753
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, horse, rabbit, dog, bovine, rat, mouse, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c