Fortfahren mit
AB5380
Anti-Stickstoffmonoxid-Synthase-I-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NOS I, bNOS, nNOS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
85
€ 491,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1249
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, sheep, rat, human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
161 kDa
Immunogen
Rekombinante humane neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase.
Application
Dieser Anti-Stickoxid-Synthase-I-Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Stickoxid-Synthase I validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Western Blotting: 1:1.000–1:3.000 (ECL).
Immunhistochemie: 1:1.000–1:2.000 (ABC).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS, NOS-I, bNOS). Keine Kreuzreaktion mit iNOS und eNOS mittels Immunhistochemie.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,05% Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Other Notes
Ersetzt: AB1552
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N218SAB4301472SAB4502010
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
NOS-3F7-B11-B5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Gaetano Scala et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 290(11), 1399-1412 (2007-10-12)
Choroid plexuses (CPs) play pivotal roles in many processes that establish, survey, and maintain the biochemical and cellular status of the central nervous system (CNS). Changes in the anatomy and physiology of CPs have been linked to several CNS diseases.
Yong Hwan Kwon et al.
PloS one, 12(1), e0169113-e0169113 (2017-01-04)
The gastric accommodation reflex is an important mechanism in gastric physiology. However, the aging-associated structural and functional changes in gastric relaxation have not yet been established. Thus, we evaluated the molecular changes of interstitial cell of Cajal (ICC) and neuronal
Sun Min Lee et al.
Journal of neurogastroenterology and motility, 23(4), 592-605 (2017-08-05)
Neuronal degeneration and changes in interstitial cells of Cajal (ICCs) are important mechanisms of age-related constipation. This study aims to compare the distribution of ICCs and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) with regard to age-related changes between the ascending colon
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB538004053252468889