Fortfahren mit
AB5330
Anti-Syntaxin-4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 791,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
14
€ 791,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STX4(6810)
Immunogen
Hochrein, den Resten 2–23 von Syntaxin 4 der Ratte oder Maus (Zugangsnummer Q08850) entsprechend.
Application
Dieser Anti-Syntaxin-4-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Syntaxin 4 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapsen & synaptische Biologie
Western Blotting: 0,5–1,0 μg/ml (1:200–1:500). Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Syntaxin 4.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus PBS (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,025 % Natriumazid. Mit 200 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Für die Negativkontrolle 1 μg aufgereinigtes Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA001330HPA001358MABS2230
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
18C8, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arlene A Hirano et al.
Visual neuroscience, 24(4), 489-502 (2007-07-21)
Horizontal cells mediate inhibitory feed-forward and feedback communication in the outer retina; however, mechanisms that underlie transmitter release from mammalian horizontal cells are poorly understood. Toward determining whether the molecular machinery for exocytosis is present in horizontal cells, we investigated
Christian Puller et al.
PloS one, 9(2), e88963-e88963 (2014-03-04)
The functional roles and synaptic features of horizontal cells in the mammalian retina are still controversial. Evidence exists for feedback signaling from horizontal cells to cones and feed-forward signaling from horizontal cells to bipolar cells, but the details of the
Brian S Clark et al.
Development (Cambridge, England), 139(9), 1599-1610 (2012-04-12)
To gain insights into the cellular mechanisms of neurogenesis, we analyzed retinal neuroepithelia deficient for Llgl1, a protein implicated in apicobasal cell polarity, asymmetric cell division, cell shape and cell cycle exit. We found that vertebrate retinal neuroepithelia deficient for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB5330-200UL04053252336546
AB5330-50UL04053252678080