Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
IHC, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... P2RX7(5027)
Immunogen
Aufgereinigtes Peptid P2X7 von 576–595 von Ratten-P2X7 (Koshlukova et al. 2000).
Application
Der Anti-P2X7-Rezeptor-Antikörper detektiert den P2X7-Rezeptor-Gehalt und wurde zur Verwendung in IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting: 1:200–1:1.000 mittels ECL an Rattenhirnmembranen.
Immunhistochemie (Vial & Evans 2000; Lewis & Evans 2000; Gitterman & Evans 2000)
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Vial & Evans 2000; Lewis & Evans 2000; Gitterman & Evans 2000)
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Das Epitop ist spezifisch für P2X7 und in keinem anderen bekannten Protein vorhanden.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Ratte, Maus (Solee et al. 2001) und Candida albicans (Koshlukova et al. 2000). Die Sequenz ist hochgradig erhalten in Maus und Mensch (18/20 bzw. 16/20 identische Reste). Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht getestet.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Ratte, Maus (Solee et al. 2001) und Candida albicans (Koshlukova et al. 2000). Die Sequenz ist hochgradig erhalten in Maus und Mensch (18/20 bzw. 16/20 identische Reste). Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht getestet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Mit 200 μl sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Jonathan R Genzen et al.
Purinergic signalling, 5(3), 299-307 (2009-03-11)
Ependymal cells line the cerebral ventricles and are located in an ideal position to detect central nervous system injury and inflammation. The signaling mechanisms of ependymal cells, however, are poorly understood. As extracellular adenosine 5'-triphosphate is elevated in the context
Anna Lisa Giuliani et al.
Frontiers in immunology, 10, 793-793 (2019-04-30)
The P2X7 receptor (P2X7R) is a key pro-inflammatory plasma membrane receptor responsible for NLRP3 inflammasome activation and IL-1β release. Various inflammatory plasma membrane receptors (e.g., IL-1 type I receptor, TNF type I and II receptors, IL-2 receptor) are shed under
Maria Pina Notarangelo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1368318-1368318 (2024-04-19)
A comprehensive understanding of the molecules that play key roles in the physiological and pathological homeostasis of the human intervertebral disc (IVD) remains challenging, as does the development of new therapeutic treatments. We recently found a positive correlation between IVD