Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 647,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, monkey, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
General description
Immunogen
Schleife.
Application
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
1–10 µg/mL (Chemolumineszenz-Methode); die voraussichtliche Größe von D2 ist ca. 50 kDa. Allerdings sind in verschiedenen Geweben normalerweise zusätzliche Banden wie u. a. bei ca. 68 und 100 kDa erkennbar (Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci). Zur Visualisierung der verschiedenen Banden sollten ca. 100–400 µg Membranprotein pro Spur geladen werden.
Immunhistochemie:
2–10 μg/mL auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten einer früheren Charge.
Immunhistochemie:
1–20 µg/mL auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
Immunpräzipitation:
1–10 μg/mL mit 100–400 μg Protein auf einer früheren Charge. Ein für dieses Epitop hergestellter Antikörper dient nachweislich zur Immunpräzipitation sowohl der langen als auch kurzen Varianten (2).
ELISA:
0,5–1,0 μg/mL (1 μg/mL immunogenes Peptid (Katalognummer AG221) pro Well) einer früheren Charge wurde im ELISA verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Affenhirngewebe, Hirnlysat der Ratte
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge wies Dopaminrezeptor D2 in 10 μg humanem Hirnlysat nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| species reactivity mouse, monkey, rat, human | species reactivity rat, monkey, human | species reactivity mouse | species reactivity canine, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Dopamin-D2-Rezeptor-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5084P | 04053252471476 |
| AG221 | 04053252587924 |