Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 491,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCAM1(4684)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Wachstumskegel & Axonale Wegfindung
Eine frühere Charge funktionierte mit einem breiten Spektrum von Fixiermitteln. Weist Hühner-NCAM bei einer Konzentration von 1 μg/ml und Mäuse-NCAM bei einer Konzentration von 2 μg/ml nach.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Immunfluoreszenz verwendet.
Funktionsblockierung:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde bei der Funktionsblockierung verwendet.
ELISA:
0,3 μg/ml einer früheren Charge wurden verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Neuramidase-behandelte Mäusehirnmembran.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies NCAM in 10 μg Gehirnlysat der Maus nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5032 | 08436037122514 |