Fortfahren mit
AB4336
Anti-SCA-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Lymphocyte antigen 6A-2/6E-1, Ly-6A.2/Ly-6E.1, T-cell-activating protein, Stem cell antigen 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
10
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2309
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6A(110454)
General description
Stammzellantigen-1 (SCA-1) ist ein Membranprotein aus der Ly-6-Proteinfamilie mit einer einzigen UPAR/Ly6-Domäne. SCA-1 ist an der Aktivierung von T-Zellen beteiligt und spielt vermutlich eine kritische Rolle für Differenzierung, Proliferation und Überleben von verschiedensten Stammzellen. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass SCA-1 ein idealer Marker für die Isolierung und Aufreinigung von Stammzellen für die Forschung und die weitere Charakterisierung ist. Das Protein wird von Progenitor- wie auch Stammzellen aus verschiedenen Gewebetypen exprimiert, darunter kardiale, hämatopoetische, Mamma-, Muskel-, Haut- und Hodenzellen.
~ 14 kDa beobachtet.
Immunogen
Epitop: UPAR/Ly6-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem Maus-SCA-1 an der UPAR/Ly6-Domäne entspricht.
Application
Der Anti-SCA-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen SCA-1 zur Verwendung in WB und IC.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Hämatopoetische Stammzellen
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies SCA-1 in mesenchymalen Stammzellen der Ratte nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt SCA-1 an der UPAR/Ly6-Domäne.
Es wurde keine Homologie zum Menschen festgestellt.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Lungengewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen SCA-1 in 10 µg Lungengewebelysat von Mäusen nach.
Kontrolle
Lungengewebelysat der Maus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF147DMABF736MABF469
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
clone
polyclonal
clone
RB6-8C5, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB433604053252645365