Fortfahren mit
AB3832
Anti-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558)-Antikörper, phospho-spezifisch
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
monkey, human, mouse, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
4
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
monkey, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr567)
Gene Information
human ... SLC9A3R1(9368)
General description
75 KDa Moesin und ~ 80 kDa Ezrin und Radixin
Immunogen
Epitop: phospho-spezifisch
KLH-konjugiertes synthetisches Phospho-Peptid, das den Resten rund um Thr567 von menschlichem Ezrin entspricht.
Application
Der Anti-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558)-Antikörper, phospho-spezifisch, detektiert den Gehalt an Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558) und wurde zur Verwendung in IH(P) und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western Blotting 1:1.000 (für optimale Ergebnisse die Membran mit verdünntem Antikörper in 5 % BSA, 1X TBS, 0,1 % Tween-20 bei 4 °C mit leichtem Schütteln über Nacht inkubieren). Der Antikörper erkennt Banden bei 75 kDa (Moesin) und bei ~ 80 kDa (Ezrin und Radixin).
Immunhistochemie (Paraffin): 1:50
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Thr567-phosphoryliertes Ezrin, Thr564-phosphoryliertes Radixin und Thr558-phosphoryliertes Moesin. Der Antikörper kreuzreagiert nicht mit anderen verwandten Phospho-Proteinen wie Merlin oder Protein 4.1.
Physical form
Flüssig in 10 mM Natrium-HEPES, pH-Wert 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, mit 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C bis zu 12 Monate haltbar, nicht aliquotieren.
Analysis Note
Kontrolle
Großhirnrinde, Basalganglien, Hippocampus, Hypophyse und Sehnerv
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3843HPA009672HPA027247
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... SLC9A3R1(9368)
Gene Information
human ... SLC9A3R1(9368)
Gene Information
human ... SLC9A3R1(9368)
Gene Information
human ... SLC9A3R1(9368)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB383204053252279188