Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
EE(EYMPME)-Peptid, an KLH konjugiert.
Application
Dieser Anti-Glu-Glu-Epitop-Tag-Antikörper ist zur Verwendung in IP, WB und IC für den Nachweis des Glu-Glu-Epitop-Tags validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Epitop-Tags
Western Blotting
Immunzytochemie
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Immunzytochemie
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Biochem/physiol Actions
Glu-Glu-(EYMPME)-Epitop-Tag. {PNAS, 82(23):7952-54, 1985}
Physical form
Flüssig in PBS, pH 7,2, mit 0,09 % Natriumazid
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2