Fortfahren mit
AB3623
Anti-Caspase-3-Antikörper, aktive (gespaltene) Form
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
241
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1221
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
17 kDa
Caspase-3 (CPP32, Apopain) ist das am gründlichsten untersuchte apoptotische Protein. Caspase-3 wird als inaktives Proenzym (32 kDa) synthetisiert, das in Zellen verarbeitet wird, in denen die Apoptose durch Selbst-Proteolyse und/oder Spaltung durch eine andere vorgeschaltete Protease erfolgt. Die verarbeitete Form von Caspase-3 besteht aus großen (17 kDa) und kleinen (12 kDa) Untereinheiten, die gemeinsam ein aktives Enzym ergeben. Die aktive Caspase-3 spaltet proteolytisch und aktiviert andere Caspasen sowie relevante Ziele in den Zellen, etwa PARP und DFF.
Immunogen
Epitop: aktive (gespaltene) Form
Application
Der Anti-Caspase-3-Antikörper in seiner aktiven (gespaltenen) Form detektiert den Caspase-3-Gehalt und wurde für die Verwendung in Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Western Blot (WB) publiziert und validiert.
Forschungsunterkategorie
Caspasen
Enzyme & Biochemie
Western-Blot-Analyse:
Für den Nachweis von Caspase-3 wurden aktive apoptotische Zellen in einer Verdünnung von 1:100–1:200 (0,5–4 µg/ml) genutzt.
Bitte beachten: Bei Verwendung von Gewebe kann der Gehalt aktiver Caspase-3 unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Verwendung von CC119 (humane Caspase 3), mit 1 mM ATP (zur Aktivierung) für eine Dauer von 30 Minuten inkubiert, als Positivkontrolle bei Western Blot. Alternativ geben Präparate neuronaler Kulturen, die mit Staurosporin (0,5 µM, 10–18 Std.) inkubiert wurden, in der Regel ein starkes Caspase-3-Signal.
Immunhistochemie:
Bei einer Verdünnung von 1:10 (10–20 µg/ml) reagiert AB3623 erfolgreich an mit 4%igem PFA fixierten, paraffineingebetteten Mausgeweben.
Immunhistochemie (Paraffin):
Optimale Färbung von monoklonalem Caspase-3-Antikörper: Dünndarm der Maus
Biochem/physiol Actions
AB3623 detektiert nur das gespaltene p17-Fragment, nicht aber die Vorläuferform in Zellen, in denen die Apoptose ausgelöst ist.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS, mit 30 % Glyzerin, 0,5 % BSA, 5 mM EDTA und 0,03 % ProClin.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Ersetzt: 04-440; 04-1088
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB10753ABC495C9598
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
UniProt accession no.
P42574
UniProt accession no.
P42574
UniProt accession no.
P42574
UniProt accession no.
P42574
clone
polyclonal
clone
3D9.3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB362308436037122613