Fortfahren mit
AB3553
Anti-Thiazid-sensitiver NaCl-Cotransporter-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-NCC, Anti-NCCT, Anti-TSC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
85
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1821
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
160-190 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid aus dem N-Terminus von NCC von Mensch/Ratte/Maus.
Application
Dieser gegen den Thiazid-sensitiven NaCl-Cotransporter gerichtete Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Thiazid-sensitivem NaCl-Cotransporter validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Immunblotting: 1:2.000 unter Verwendung von Nierenextrakt der Ratte. Der Antikörper reagiert mit dem 160–190 kDa schweren Protein (das Molekulargewicht variiert je nach den Bedingungen für die Proteinextraktion/Elektrophorese). Der empfohlene Verdünnungs- und Blockierungspuffers ist 150 mM NaCl, 10 mM Tris, pH 7,4, mit 5 % fettarmer Milch und 0,04 % Tween. Als Transfermembran wird PVDF oder Nylon empfohlen. Der empfohlene Gel-Prozentsatz beträgt 7 %. Eine Inkubation über Nacht mit dem Antikörper bei 2–8 °C wird empfohlen.
Immunhistochemie: 1:500–1:2.000 an Nierengewebe von Ratte oder Maus. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 3 % Paraformaldehyd für 5 Minuten, gefolgt von vaskulärer Perfusion. Der empfohlene Blockierungspuffer ist PBS mit 10 % normalem Ziegenserum. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 1% BSA. Eine Inkubation über Nacht mit dem Antikörper bei 2–8 °C wird empfohlen. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Thiazid-sensitiven NaCl-Cotransporter (NCC) der Niere. Der Antikörper färbt die apikale Plasmamembran und die subapikalen Membranvesikel von distalen Nierentubuluszellen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin in PBS ohne Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Niere der Ratte.
Other Notes
Ersetzt: AB3564P
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA028748AB3562PAV43805
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
rabbit, mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, dog, rabbit, bovine, pig, horse, human, mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genomic-derived markers for early detection of calcineurin inhibitor immunosuppressant-mediated nephrotoxicity.
Cui, Y; Huang, Q; Auman, JT; Knight, B; Jin, X; Blanchard, KT; Chou, J; Jayadev, S; Paules, RS
Toxicological Sciences null
Renal tubule angiotensin II type 1 receptor-associated protein promotes natriuresis and inhibits salt-sensitive blood pressure elevation.
Wakui, H; Uneda, K; Tamura, K; Ohsawa, M; Azushima, K; Kobayashi, R; Ohki, K; Dejima et al.
Journal of the American Heart Association null
Oleg Zaika et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(4), F311-F321 (2015-12-04)
Potassium Kir4.1/5.1 channels are abundantly expressed at the basolateral membrane of principal cells in the cortical collecting duct (CCD), where they are thought to modulate transport rates by controlling transepithelial voltage. Insulin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) stimulate apically localized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB355304053252279294