Fortfahren mit
AB3375
Anti-NFκB-p65-Antikörper, phospho-spezifisch (Ser276)
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Anti-CMCU, Anti-Anti-NFKB3, Anti-Anti-p65
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer276)
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Immunogen
Epitop: phospho-spezifisch (Ser276)
Synthetisches Peptid aus menschlichem NFkappaB p65, phosphoSer276.
Application
Anti-NFκB-p65-Antikörper, phospho-spezifisch (Ser276), ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von NFκB p65 und wurde mittels ELISA und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Western Blot: 1:1.000. Gegen menschliches p65 wird eine Bande bei 65 kDa beobachtet. HeLa-Zellen oder TNF-induzierbare KBM-5-Zellen können als Positivkontrolle verwendet werden.
ELISA: 1:10.000-1:30.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
NFkappaB p65, phosphoSer276. Der Antikörper zeigt in der Western-Blot-Analyse minimale Reaktivität mit nicht-phosphoryliertem p65 und in ELISA minimale Reaktivität mit der nicht-phosphorylierten Form des Immunogenpeptids.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0004790M1SAB4504488SAB4504490
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, human, mouse
UniProt accession no.
Q04206
UniProt accession no.
P19838
UniProt accession no.
Q04206
UniProt accession no.
Q04206
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB337504053252337796