Fortfahren mit
AB3314P
Anti-Monocarboxylat-Transporter-4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MCT4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 528,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
34
€ 528,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC16A3(9123)
Immunogen
Peptidsequenz mit 19 Aminosäuren nahe des C-Terminus von MCT4 von Ratte/Mensch/Maus.
Application
Dieser Anti-Monocarboxylat-Transporter-4-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Monocarboxylat-Transporter 4 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–5 mg/ml unter Anwendung von ECL.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Monocarboxylat-Transporter 4 der Ratte (MCT4/MOT4/ SLC16A3). Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit anderen MCT. MCT4 wird in der Skelettmuskulatur und in anderen Zellen mit hoher Glykolyserate (z. B. Tumorzellen und weiße Blutkörperchen) prominent exprimiert, was eine wichtige Rolle für das Ausströmen von Milchsäure nahelegt.
Hinweis: Gemäß neuer Nomenklatur wurde das frühere MCT3 nun als MCT4 reklassifiziert. Siehe Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN:
Ratte. Die Immunogensequenz ist zu 100 % in Mensch und Maus und zu 78 % im Huhn erhalten. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA und 0,05% Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: AB3546P
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3316PHPA021451AB3538P
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SLC16A3(9123)
Gene Information
human ... SLC16A3(9123)
Gene Information
human ... SLC16A3(9123)
Gene Information
human ... SLC16A1(6566)
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Nagai et al.
Placenta, 31(2), 126-133 (2009-12-22)
Lactate plays an important role as an alternative energy substrate, especially in conditions with a decreased utility of glucose. Proton-coupled monocarboxylate transporters (MCTs) are essential for the transport of lactate, ketone bodies, and other monocarboxylates through the plasma membrane and
Jieyun Cao et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 20(1), 435-444 (2017-12-19)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are involved in the transport of monocarboxylates such as ketone bodies, lactate, and pharmaceutical agents. CD147 functions as an ancillary protein for MCT1 and MCT4 for plasma membrane trafficking. Sex differences in MCT1 and MCT4 have been
Claire Thomas et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(4), E916-E922 (2007-07-05)
This study investigated the effects of high-intensity training, with or without induced metabolic alkalosis, on lactate transporter (MCT1 and MCT4) and sodium bicarbonate cotransporter (NBC) content in rat skeletal muscles. Male Wistar rats performed high-intensity training on a treadmill 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB3314P04053252586149