Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
28
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP2(359)
Immunogen
Hochreines Peptid, entsprechend den Resten 254–271 von Aquaporin 2 der Ratte oder Maus (SwissProt-Zugangsnummer P34080).
Application
Der Anti-Aquaporin-2-Antikörper ist ein Antikörper gegen Aquaporin 2 zur Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Ionenkanäle & -transporter
Western Blotting: 1:200–1:1.000 mittels ECL an Nierenmembranen der Ratte.
Immunhistochemie an Nierenschnitten der Ratte.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie an Nierenschnitten der Ratte.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Aquaporin 2.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Das für Aquaporin 2 spezifische Epitop ist bei Ratte und Maus identisch und weicht beim Menschen nur leicht ab (17/18 Aminosäuren). Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde noch nicht getestet.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Das für Aquaporin 2 spezifische Epitop ist bei Ratte und Maus identisch und weicht beim Menschen nur leicht ab (17/18 Aminosäuren). Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde noch nicht getestet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus PBS (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid. Mit 200 μl sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Mit 100 μl entionisiertem Wasser rekonstituieren. Für die Negativkontrolle 0,5 μg aufgereinigtes Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren.
Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Mit 100 μl entionisiertem Wasser rekonstituieren. Für die Negativkontrolle 0,5 μg aufgereinigtes Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren.
Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Aquaporin-2-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hye-Young Kim et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 296(3), F543-F555 (2009-01-09)
Ammonia metabolism and transport are critical for acid-base homeostasis. The ammonia transporter family member Rh C glycoprotein (Rhcg) is expressed in distal renal tubular segments, and its expression is regulated in parallel with renal ammonia metabolism. However, there are inconsistencies
Hyo-Jung Choi et al.
Cells, 9(5) (2020-05-18)
Sorting nexin 27 (SNX27), a PDZ (Postsynaptic density-95/Discs large/Zonula occludens 1) domain-containing protein, cooperates with a retromer complex, which regulates intracellular trafficking and the abundance of membrane proteins. Since the carboxyl terminus of aquaporin-2 (AQP2c) has a class I PDZ-interacting
Emily S Dorey et al.
Physiological reports, 7(21), e14273-e14273 (2019-11-07)
Maternal alcohol consumption can impair renal development and program kidney dysfunction in offspring. Given that most women who drink alcohol cease consumption upon pregnancy recognition, we aimed to investigate the effect of alcohol around the time of conception (PC:EtOH) on
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB3274-50UL | 04053252368127 |
| AB3274-200UL | 04053252508394 |