Fortfahren mit
AB3184
Anti-MEK5-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
6
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
Xenopus, canine, rabbit, sheep, monkey, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
Immunogen
Synthetisches Peptid von humanem MEK5 (AS 59-74; Genbank-Zugangsnummer U71088), konjugiert an KLH; identisch mit der MEK5-Sequenz der Ratte über diesen Resten.
Application
Der Anti-MEK5-Antikörper ist ein Antikörper gegen MEK5 zur Verwendung in ELISA, IH, IP und WB.
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Western Blot: 1 μg/ml
Immunhistochemie: 1:1.000
Immunpräzipitation
EIA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
MEK5 ist auch unter der Bezeichnung MAP-Kinase-Kinase 5 oder ERK-Kinase 5 bekannt. AB3184 detektiert in Gewebeextrakten von Gehirn, Leber, Niere und Herz der Ratte, in Gehirn und Hoden der Maus sowie in Zelllysaten, die aus der PC12-Zelllinie der Ratte (Phäochromazytom) und der humanen HeLa-Zelllinie aufbereitet wurden, ein 49-kDa-Protein, das der erwarteten molekularen Masse von Mek5 entspricht. Mit diesem Antikörper wurde keine Kreuzreaktivität mit MEK 1, 2, 3, 4 oder 6 beobachtet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Affinitätsgereinigtes Immunglobulin
Flüssigkeit mit PBS, pH 7,2. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Aufgetautes Produkt kann bei 2–8 °C bis zu 4 Wochen aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5795SAB2106832SAB4504466
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
whole antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
Q13163
UniProt accession no.
P36507
UniProt accession no.
Q9WVS7
UniProt accession no.
P36507
Gene Information
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
Gene Information
human ... MAP2K1(5604), MAP2K2(5605)
mouse ... Map2k1(26395), Map2k2(26396)
rat ... Map2k1(170851), Map2k2(58960)
Gene Information
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2k5(23938)
Gene Information
human ... MAP2K1(5604), MAP2K2(5605)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fahima Munmun et al.
Journal of pineal research, 73(2), e12814-e12814 (2022-06-09)
Melatonin, the primary hormone involved in circadian entrainment, plays a significant role in bone physiology. This study aimed to assess the role of MEK1/2 and MEK5 in melatonin-mediated actions in mouse and human mesenchymal stem cells (MSCs) and on bone
Pamela A Lochhead et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(4), 506-518 (2016-03-10)
ERK5, encoded by MAPK7, has been proposed to play a role in cell proliferation, thus attracting interest as a cancer therapeutic target. While oncogenic RAS or BRAF cause sustained activation of the MEK1/2-ERK1/2 pathway, ERK5 is directly activated by MEK5.
Pamela A Lochhead et al.
Nature communications, 11(1), 1383-1383 (2020-03-15)
The dual protein kinase-transcription factor, ERK5, is an emerging drug target in cancer and inflammation, and small-molecule ERK5 kinase inhibitors have been developed. However, selective ERK5 kinase inhibitors fail to recapitulate ERK5 genetic ablation phenotypes, suggesting kinase-independent functions for ERK5.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB318404053252508646