Fortfahren mit
AB2253
Anti-Doublecortin Antikörper
serum, from guinea pig
Anti-Doublecortin Antibody
Synonym(e):
Doublin, Lissencephalin-X, Lis-X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 618,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
234
€ 618,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
guinea pig
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections), immunohistochemistry: suitable (Paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DCDC1(341019)
General description
Anti-Doublecortin, Art.-Nr. AB2253, ist ein polyklonaler Antikörper aus dem Meerschweinchen zum Nachweis von Doublecortin, der auf die Verwendung in Immunhistochemie (Paraffin), Immunfluoreszenz und Western Blot getestet wurde.
Zielmolekülgewicht ~42 kDa beobachtet; 40,61 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
~45 kDa beobachtet; 40,57 kDa berechnet. In manchen Lysaten können evtl. nicht charakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Peptid.
Application
Anti-Doublecortin-Antikörper wird zur Färbung in der Immunhistochemie und Immunfluoreszenz eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper vom Meerschweinchen dient zum Nachweis von Doublecortin in Maus- und Rattenspezies. Er zielt auf ein Epitop einer 17-Aminosäuresequenz der C-terminalen Region ab.
Doublecortin (DCX) ist ein wichtiger Marker für die Neurogenese. Es dient als wertvolles Instrument zur Untersuchung und zum Vergleich des Ablaufs der Neurogenese über verschiedene Arten hinweg.[1]
Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
GST-Abbau
GST-depletiertes Meerschweinchen-Serum mit 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, weil dies IgG beschädigen und sich auf die Produktleistung auswirken könnte.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot-Analyse in Rattenhirn-Gewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000 Verdünnung dieses Antikörpers diente zum Nachweis von Doublecortin in Rattenhirn-Gewebelysat.
Kontrolle
Rattenhirn-Lysat.
Other Notes
Ersetzt: AB5910
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9693SAB4500628SAB4502280
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections), western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells expressing human doublecortin. Also, mouse and rat brain extract (S1 fraction).
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000
Gene Information
human ... DCDC1(341019)
Gene Information
human ... DCX(1641)
mouse ... Dcx(13193)
rat ... Dcx(84394)
Gene Information
human ... DCX(1641)
Gene Information
human ... PIGX(54965)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB225304053252335495
Questions
  1. Is it possible to obtain a small aliquot of specific antibodies for testing purposes to determine their suitability for staining Doublecortin (DCX) in immunohistochemistry on free-floating mouse brain tissue fixed with PFA? The antibodies of interest are the guinea pig polyclonal and the goat polyclonal.
    1 answer
    1. After verification, an anti-doublecortin antibody recommended for free-floating application on mouse brain tissue is not currently available. However, a citation on AB2253 for free-floating application on mouse brain tissue was found and may be of interest for reference.
      Product: AB2253 Sigma-Aldrich Anti-Doublecortin Antibody
      Publication: Nat Commun. 2015 Mar 26;6:6606
      Title: Aberrant hippocampal neurogenesis contributes to epilepsy and associated cognitive decline
      PMID: 25808087
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 2
    1 out of 5 stars.
    No longer works
    Our lab used this product because it previously stained neuroblasts in the mouse brain (1:500 on 4% PFA fixed, frozen tissue sections) very reliably. Unfortunately, the recent batches of this product no longer stain any neuroblasts in the mouse brain.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      We are sorry to hear your recent lot of AB2253 has not been staining consistent to past lots. This product is suitable for IHC with mouse primary neurons. Optimal dilutions need to be determined by the end user for each lot.
      We would like to discuss this further with you so we can investigate the lot. To contact us for additional technical support, please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.