Fortfahren mit
AB2202
Anti-PER2-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-FASPS, Anti-FASPS1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
22
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Per2(18627)
General description
Eine Bande bei ca. 136 kDa kann je nach Phosphorylierungsgrad und verwendetem Gelsystem bei einem viel höheren Molekulargewicht von 200 kDa durch das Leberprodukt beobachtet werden.
PER2 ist am Mechanismus der inneren Uhr beteiligt, der bei der Erzeugung zirkadianer Rhythmen eine entscheidende Rolle spielt. Es ist ein negatives Element in der Rückkopplungsschleife der zirkadianen Transkription und beeinflusst die Funktion der inneren Uhr, indem es mit anderen zirkadianen Regulierungsproteinen interagiert und sie zum Kern transportiert. PER2 reguliert negativ die von CLOCK/NPAS2-BMAL1/BMAL2 induzierte Transaktivierung. Dieses Gen ist ein Mitglied der Period-Genfamilie und wird im suprachiasmatischen Kern, dem primären zirkadianen Schrittmacher im Gehirn von Säugetieren, in einem zirkadianen Muster exprimiert. Gene in dieser Familie codieren für Komponenten der zirkadianen Uhr, die den täglichen Rhythmus von Bewegungsaktivität, Stoffwechsel und Verhalten reguliert. Die zirkadiane Expression im suprachiasmatischen Kern wird bei konstanter Dunkelheit fortgesetzt, und eine Verschiebung des Hell-Dunkel-Zyklus ruft eine proportionale Verschiebung der Genexpression im suprachiasmatischen Kern hervor. Die spezifische Funktion dieses Gens ist noch nicht bekannt.
Immunogen
Synthetisches Peptid.
Application
Anti-PER2-Antikörper detektiert den PER2-Gehalt und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Biorhythmus & Schlaf
Western-Blot-Analyse:
C2C12-Lysat wurde aufgetrennt durch Elektrophorese, zu einer PVDF-Membran transferiert und mit Anti-PER2 getestet (Verdünnung dieser Charge 1:500). Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. AB2202 erkennt den N-Terminus von PER2.
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Serum mit 0,05 % NaN3
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
C2C12-Gewebelysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an C2C12-Lysat beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5428PAB2201WH0008864M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
O54943
UniProt accession no.
O15055
UniProt accession no.
O35973
UniProt accession no.
O15055
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PER2-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Youli Yao et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 355-355 (2020-04-10)
Sirtuin 1 (SIRT1) is a protein deacetylase with important cellular functions, as it regulates numerous processes, including the circadian rhythm in peripheral tissues. Efforts are ongoing to reveal how Sirt1 can be used to treat diseases, such as alcoholic liver
Malini Riddle et al.
The European journal of neuroscience, 45(11), 1357-1367 (2016-10-16)
The hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN), locus of the master circadian clock, bears many neuronal types. At the cellular-molecular level, the clock is comprised of feedback loops involving 'clock' genes including Period1 and Period2, and their protein products, PERIOD1 and PERIOD2
Lamis Saad et al.
Genes, 12(8) (2021-08-28)
The circadian system interacts with the mesocorticolimbic reward system to modulate reward and memory in a time-of-day dependent manner. The circadian discrimination of reward, however, remains difficult to address between natural reinforcers and drugs of abuse. Circadian rhythms control cocaine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB220204053252273766