Fortfahren mit
AB2034
Anti-Anti-Laminin (LAMA1) antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-LAMA, Anti-PTBHS, Anti-S-LAM-alpha
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, IHC, RIA
Citations:
37
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Laminin-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lama1(16772)
Immunogen
Aus Tumorgewebe von EHC-Mäusen extrahiertes und aufgereinigtes Laminin.
Application
Der Anti-Laminin-Antikörper weist die Laminin-Konzentration nach und wurde für die Verwendung in ELISA, RIA und IH in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
IFA (mit Fluorescein-Anti-Kaninchen-IgG-Konjugat) – verdünnt im Verhältnis ≥ 1:80 an Gefrierschnitten der Maus (Haut, Leber usw.) verwenden.
IHC (Paraffin) – verdünntim Verhältnis ≥ 1:500 an formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Mäusegewebe (Haut, Leber usw.) verwenden (Immunperoxidase-Technik mit dem Envision/Dako-Kit);
ELISA – verdünnt im Verhältnis ≥ 1:200 (OD ≥ 500) verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Aus Tumorgewebe der Maus extrahiertes und aufgereinigtes Laminin. Der Antikörper weist eine Reaktivität von weniger als 0,1 % mit Kollagen Typ I, II und IV der Maus, Kollagen Typ I, III und V der Ratte, Elastin von Ratte und Mensch sowie Fibronektin und Laminin der Maus auf Radioimmunassays auf.
Physical form
Der aufgereinigte Antikörper ist in einem Puffer erhältlich, der eine Mischung aus 0,1 M Citrat, 0,1 M Kaliumphosphat bei einem pH-Wert von 7,2–7,4 und 10 µl/ml Antibiotika und Antimykotika enthält.
Preparation Note
Gefroren bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1404014AMAB91117AMAB91091
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
mouse ... Lama1(16772)
Gene Information
human ... LAMA2(3908)
Gene Information
human ... LAMA1(284217)
Gene Information
human ... LAMA1(284217)
clone
polyclonal
clone
1A7, monoclonal
clone
CL3087, monoclonal
clone
CL2968, monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Laminin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pei-Lin Shao et al.
PloS one, 11(6), e0156699-e0156699 (2016-06-02)
Micro-plasma is a possible alternative treatment for wound management. The effect of micro-plasma on wound healing depends on its composition and temperature. The authors previously developed a capillary-tube-based micro-plasma system that can generate micro-plasma with a high nitric oxide-containing species
Lifei Hou et al.
Blood advances, 4(24), 6086-6097 (2020-12-23)
β2 integrins are well-known leukocyte adhesion molecules consisting of 4 members: CD11a-d. Their known biological functions range widely from leukocyte recruitment, phagocytosis, to immunological synapse formation, but the studies have been primarily focused on CD11a and CD11b. CD11c is 1
Zitao Liu et al.
Biology of reproduction, 100(1), 217-226 (2018-08-08)
Heparin-binding epidermal growth factor (EGF)-like growth factor (HBEGF) is expressed in the embryo and uterus at the implantation site, stimulating trophoblast invasive activity essential for placentation. The effect of extraembryonic HBEGF deficiency on placental development was investigated by breeding mice
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB203404053252371844