Fortfahren mit
AB1928
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
CD49e, Fibronectin Receptor alpha Subunit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, chicken, hamster, rat, mouse
Application:
ELISA, ICC, IF, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
111
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1122
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Aquaporin-α5-Antikörper, C-Terminus, intrazellulär, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, chicken, hamster, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA5(3678)
General description
114 kDa
Integrine sind eine Familie dimerer Transmembranproteine, die die Zell-Zell-Adhäsion und die Adhäsion der extrazellulären Matrix vermitteln. Die von Integrinen geleiteten Signale spielen in vielen biologischen Prozessen eine Rolle, unter anderem bei Wachstum, Differenzierung, Migration und Apoptose von Zellen. Die Familie der Integrine umfasst mindestens 15 alpha- und 8 beta-Untereinheiten, die auf der Zelloberfläche mehr als zwanzig verschiedene, nicht kovalent gebundene alpha-beta-Kombinationen bilden können. Die alpha- und die beta-Untereinheiten weisen untereinander jeweils eine gewisse Homologie auf. Beide Untereinheiten tragen zur Bindung des Liganden bei. Die Integrin-alpha-Untereinheiten enthalten sieben schwache Sequenzwiederholungen in der N-terminalen Region, die möglicherweise wichtig für die Ligandenbindung sind, und falten sich Prognosen zufolge kooperativ zu einer einzigen beta-Propeller-Struktur aus sieben Blättern. Die alpha-3-Untereinheit (CD49c) ist in Epithelzellen stark konzentriert, wo sie an Laminin-5 stark anhaftet; die Laminin-5-induzierte schnelle Anhaftung kann durch Antikörper blockiert werden, die gegen die Integrin-Untereinheit alpha-3 gerichtet sind. Die alpha-3-Untereinheit kann in zwei unterschiedlichen Spleißvarianten auftreten, als „A“ und „B“ bezeichnet. Der einzige aus dieser abweichenden Spleißung resultierende Unterschied ist eine vollständige Veränderung der zytoplasmischen Domäne, während die extrazelluläre Domäne identisch ist. Knock-out-Mäuse, denen diese Untereinheit fehlt, zeigen pränatale Letalität und Anomalien in den Nieren.
Immunogen
Synthetisches Peptid, gewonnen aus der C-terminalen Sequenz (zytoplasmische Domäne) der humanen Integrin-Untereinheit alpha-5.
Application
Der Anti-Integrin-α5-Antikörper, C-Terminus, intrazellulär, detektiert den Integrin-α5-Gehalt und wurde zur Verwendung in ELISA, IC, IF, IH, IP, RIA und WB publiziert und validiert.
Western-Blot-Analyse:
Es wurde eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
ELISA:
In ELISA wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:500 bis 1:2.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
Empfohlen wird die Verwendung von 5 μl Antikörper für 5 x 106 Zellen.
Immunhistochemie:
Für die Gewebefärbung wurde eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge verwendet; nur empfohlen für die Verwendung an acetonfixiertem Gewebe.
Immunzytochemie:
In der Immunzytochemie wurde eine Verdünnung von 1:1.000 einer früheren Charge verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt die Integrin-Untereinheit alpha-5. Spezifität ermittelt mittels Immunpräzipitation aus einem Reinigungsmittelextrakt von mit 35S-Methionin markierten Endothelzellen. Keine Kreuzreaktivität mit alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-6 oder alpha-V. Der Antikörper erkennt ein Epitop an der zytoplasmischen Domäne des Proteins und ist daher intrazellulär.
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Polyklonales Antiserum aus Kaninchen in Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
3T3-Fibroblasten der Maus, Haut (Basalmembran).
Routinemäßig mittels Western Blot an HUVEC-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies die Integrin-Untereinheit alpha-5 in 10 μg HUVEC-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1920AB1930AB1926
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P08648
UniProt accession no.
P26006
UniProt accession no.
P06756
UniProt accession no.
P18084
species reactivity
human, chicken, hamster, rat, mouse
species reactivity
porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse
species reactivity
chicken, hamster, horse, goat, pig, equine, mouse, human, sheep
species reactivity
mouse, hamster, human, rat
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Mary Ann Stepp et al.
Molecular carcinogenesis, 49(4), 363-373 (2010-01-19)
Syndecan-1 (sdc-1) is a cell surface proteoglycan that mediates the interaction of cells with their matrix, influencing attachment, migration, and response to growth factors. In keratinocytes, loss of sdc-1 delays wound healing, reduces migration, and increases Transforming growth factor beta
S Khan et al.
Oncogene, 36(4), 491-500 (2016-06-21)
Although MUC13, a transmembrane mucin, is aberrantly expressed in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and generally correlates with increased expression of HER2, the underlying mechanism remains poorly understood. Herein, we found that MUC13 co-localizes and interacts with HER2 in PDAC cells
Collagen VI is a basement membrane component that regulates epithelial cell-fibronectin interactions.
Groulx, JF; Gagne, D; Benoit, YD; Martel, D; Basora, N; Beaulieu, JF
Matrix Biology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB192804053252279324