Fortfahren mit
AB1765P
Anti-Dopamin-D1A-Rezeptor-Antikörper, C-Terminus, zytoplasmisch
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-dadr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 529,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
15
€ 529,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2559
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Immunogen
Eine 13 Aminosäuren lange Peptidsequenz (Aminosäuren 403–415) von Ratten-D1A (Monsma et al. 1990; Zhou et al. 1990; Zhou et al. 1992; O′Dowd et al. 1990). Dieses Peptid wird als zytoplasmisch prognostiziert.
Epitop: C-Terminus, zytoplasmisch
Application
Der Anti-Dopamin-D1A-Rezeptor-Antikörper, C-Terminus, zytoplasmisch, ist ein Antikörper gegen den Dopamin-D1A-Rezeptor und wird in ELISA, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode). Ein für dieses Peptid hergestellter Antikörper detektiert nachweislich 2 Proteine mit einem Molekulargewicht von 50 bzw. 75 kDa in solubilisierten Hippocampusmembranen. Die 75-kDa-Bande war in Striatum nicht sichtbar (Huang et al. 1992; O′Connel et al. 1995). Pro Bahn sollten rund 100–400 μg Protein geladen werden, um die 75-kDa-Bande zu visualisieren (Huang et al. 1992; O′Connel et al. 1995), die in relativ kleinen Mengen vorhanden ist.
Immunhistochemie: 2-10 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml (1 μg/ml D1A-Peptid (Best.-Nr. AG259)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dopamin-Rezeptor D1R. Ein für das D1R-Peptid hergestellter Antikörper detektiert 2 Proteine mit einem Molekulargewicht von 50 bzw. 75 kDa in solubilisierten Hippocampusmembranen, wie mittels Western Blot nachgewiesen. Die 75-kDa-Bande war in Striatum nicht sichtbar (Huang et al. 1992). Pro Bahn sollten rund 100–400 μg Protein geladen werden, um die 75-kDa-Bande zu visualisieren. Mittels Immunhistochemie wurde D1R in verschiedenen Regionen von Rattenhirn lokalisiert (Huang et al. 1992).
Kann Proteine von Schwein und Rind (100 % Ähnlichkeit) oder Mensch (78 % Ähnlichkeit) erkennen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 0,1 % BSA.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9141AB1784PAB1792P
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c