Fortfahren mit
AB1690
Anti-Ubiquitin-Antikörper
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
13
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, eukaryotes, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
Immunogen
Gereinigtes Ubiquitin, kovalent gekoppelt an KLH mittels Glutaraldehyd.
Application
Der Anti-Ubiquitin-Antikörper weist die Konzentration von Ubiquitin nach und wurde publiziert und für die Verwendung in WB, IH und IH(P) validiert.
Forschungskategorie
Proteintransport
Forschungsunterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Immunhistochemie: 1:1.000–1:5.000. Es kann Gewebe, das 1–2 Tage lang in Bouin-Fixierlösung mit 10 % Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet wurde, oder nichtfixiertes gefrorenes Gewebe verwendet werden.
Immunblotting: 1:1.000–1:5.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Ubiquitin (76 Aminosäuren, 8,5 kDa). Zeigt die Färbung von neurofibrillären Tangles, von Neuriten in senilen Plaques und von einer Untergruppe neuronaler Prozesse. Es wurde keine Reaktivität gegenüber Tau, Neurofilamenten oder Mikrotubulus-assoziierten Proteinen festgestellt.
Physical form
Reine Kaninchen-Antiseren mit 10 mM Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1586ABS2248AB1593
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
goat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
UniProt accession no.
P62988
UniProt accession no.
P62988
UniProt accession no.
Q7M761
UniProt accession no.
P05067
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Ubiquitin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jackalina M Van Kampen
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1806, 255-267 (2018-06-30)
Progranulin (PGRN) is a multifunctional protein that is widely expressed throughout the brain, where it has been shown to be a critical regulator of CNS inflammation (Ahmed et al., J Neuroinflammation 4:7, 2007; Yin et al., J Exp Med 207:117-128
Peter Sutovsky et al.
Reproduction (Cambridge, England), 129(3), 269-282 (2005-03-08)
Major vault protein (MVP), also called lung resistance-related protein is a ribonucleoprotein comprising a major part (>70%) of the vault particle. The function of vault particle is not known, although it appears to be involved in multi-drug resistance and cellular
Evaluation of selected binding domains for the analysis of ubiquitinated proteomes.
Nakayasu, ES; Ansong, C; Brown, JN; Yang, F; Lopez-Ferrer, D; Qian, WJ; Smith, RD; Adkins, JN
Journal of the American Society For Mass Spectrometry null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB169004053252472480