Fortfahren mit
AB1607
Anti-Phosphothreonin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Phospho-Threonin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
21
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr)
General description
Die Phosphorylierung und Dephosphorylierung von Proteinen sind grundlegende Mechanismen, um die Proteinfunktion in eukaryotischen Zellen zu modifizieren. In normalem Gewebe ist die Phosphorylierung ein seltenes post-translationales Ereignis; die Häufigkeit von phosphorylierten zellulären Proteinen nimmt jedoch nach verschiedenen Aktivierungsprozessen, die durch Phosphotyrosin, Phosphoserin oder Phosphothreonin (P-Tyr/P-Ser/P-Thr) vermittelt werden, um ein Mehrfaches zu. Viele Signalwege, zum Beispiel die EGF-, PDGF- und Insulin-Rezeptorsysteme, enthalten Tyr/Ser/Thr-Kinasen, die beim Binden von Liganden an ihre Rezeptoren spezifische Tyr/Ser/Thr-Reste phosphorylieren. Der T-Zell-Antigen-Rezeptorkomplex oder die Rezeptoren für einige blutbildende Wachstumsfaktoren stimulieren möglicherweise diese Phosphorylierungs-assoziierten Kinasen; durch virale Onkogene transformierte Zellen enthalten erhöhte Mengen von phosphoryliertem Tyr/Ser/Thr.
Immunogen
KLH (Schlitzschnecken-Hämocyanin)–konjugierte Phosphothreonin-Konjugate und Phosvitin.
Application
Der Anti-Phosphothreonin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phosphothreonin zur Verwendung in ELISA, IH(P), IP und WB.
ELISA (Kinase-Assay):
Eine Konzentration von 0,5 μg/ml einer früheren Charge wurde für ELISA verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IP verwendet.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentatives Bild einer früheren Charge.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Anti-Phosphothreonin ist Spezies-unabhängig.
Mittels direkter kompetitiver ELISA-Methode (Antigenerfassung) wurde die Spezifität dieses Antikörpers als Phosphothreonin bestimmt. Die Bindung von Ly-pT-Gly-HRP (0,2 μg/100μl/Well) an eine mit Anti-Phosphothreonin beschichtete Mikroplatte (0,5 μg/100μl/Well) wird durch Hinzufügen von 2–10 μg/ml Anti-Phosphothreonin um 95 % gehemmt. Durch Hemmung von Phosphoserin, Phosphotyrosin oder Threonin bei Konzentrationen von bis zu 1 mg/ml kann keine Hemmung beobachtet werden. Der Antikörper AB1607 erkennt Phosphothreonin, Peptidyl-Phosphothreonin und Threonin-phosphorylierte Proteine.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in PBS-Puffer, mit 50 % Glyzerin, 0,01 % NaN3.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Maushirnlysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an mit Calyculin/Okadainsäure behandeltem HEK-293-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Phosphothreonin in 10 μg von mit Calyculin/Okadainsäure behandeltem HEK-293-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1406009ABS44WH0003476M1
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2B8, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB160704053252470868