Fortfahren mit
AB15766
Anti-Sox1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
18
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, rodent, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX1(6656)
Immunogen
Synthetic peptide from human Sox1.
Application
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Developmental Neuroscience
Western blot: 1:200-1:1,000 using ECL. Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000. Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Anti-Sox1 Antibody detects level of Sox1 & has been published & validated for use in WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Reactivity with other species has not been confirmed.
Recognizes Sox-1, a high mobility group (HMG) transcription factor.
Physical form
Affinity purified immunoglobulin. Precipitated antibody in a solution of 50% saturated ammonium sulfate and PBS containing no preservatives.
Format: Purified
Other Notes
Replaces: AB5768
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1300687SAB3500363SAB1404395
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SOX1(6656)
Gene Information
human ... SOX1(6656)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Gene Information
human ... SOX15(6665)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Sox1 Antibody
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1576604053252506482