Fortfahren mit
AB1569
Anti-Dopa-Decarboxylase-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-AADC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
30
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
canine, bovine, rat, guinea pig, human, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDNF(441549)
Immunogen
Rekombinantes Rinder-DDC, exprimiert in E. coli und aufgereinigt aus Einschlusskörpern.
Application
Dieser Anti-Dopa-Decarboxylase-Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Dopa-Decarboxylase validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunblotting: 1:500–1:1.000
Immunhistochemie unter Verwendung von formalinfixierten Gehirnschnitten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
DOPA-Decarboxylase (DDC). Reagiert im Western Blot mit einer einzigen Bande bei ~ 55 kDa.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in 10 mM HEPES, pH-Wert 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 bis -80 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu sechs Monate ab Empfangsdatum haltbar. NICHT in einem Gefrierschrank mit Abtauautomatik aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB2083PRS4343MAB1940
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... CDNF(441549)
Gene Information
human ... CD44(960)
Gene Information
human ... ARMETL1(441549)
Gene Information
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
species reactivity
canine, bovine, rat, guinea pig, human, sheep
species reactivity
mouse, human, bovine, rabbit, rat, canine, pig
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, guinea pig, human, rabbit
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Branden J Stansley et al.
Neuropharmacology, 67, 243-251 (2012-12-01)
L-dopa is a precursor for dopamine synthesis and a mainstay treatment for Parkinson's disease. However, l-dopa therapy is not without side effects that may be attributed to non-dopaminergic mechanisms. Synthesized dopamine can be neurotoxic through its enzymatic degradation by monoamine
Diana Marie Battaglia et al.
Frontiers in microbiology, 13, 859866-859866 (2022-04-09)
Herpes simplex virus-associated diseases are a complex interaction between cytolytic viral replication and inflammation. Within the normally avascular and immunoprivileged cornea, HSV ocular infection can result in vision-threatening immune-mediated herpetic keratitis, the leading infectious cause of corneal blindness in the
María A Gómez-Muñoz et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Neuroblastoma is a neural crest cell-derived pediatric tumor characterized by high inter- and intra-tumor heterogeneity, and by a poor outcome in advanced stages. Patient-derived xenografts (PDXs) have been shown to be useful models for preserving and expanding original patient biopsies
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB156904053252669965