Fortfahren mit
AB1566
Anti-Substanz-P-Antikörper, Schmerz
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, RIA
Citations:
55
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1506
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAC1(6863)
General description
Substanz P ist ein Neuropeptid der Tachykinin-Familie, das als Neurotransmitter und Neuromodulator fungiert. Im ZNS ist Substanz P an der Regulierung von Stimmung, Angst, Schlaf, Sättigungsgefühl, Verstärkung, Atemrhythmus und Schmerzverarbeitung beteiligt. Bei der Nozizeption wird das Neuropeptid an der lokalen Rückenmarkssynapse freigesetzt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Substanz P potenziell an der Differenzierung von Endothelzellen beteiligt ist und vielfältige Rollen bei neuroinflammatorischen Reaktionen haben könnte. Der endogene Rezeptor für Substanz P ist der Neurokinin-1-Rezeptor (NK1-Rezeptor), der zur GPCR-Unterfamilie der Tachykinin-Rezeptoren gehört.
Application
Dieser Anti-Substanz-P-Antikörper, Schmerz, ist zur Verwendung in IH(P) und RIA für den Nachweis von Substanz P validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation & Schmerz
RIA:
Für den Radioimmunassay wurde eine Verdünnung von 1:10.000 einer früheren Charge verwendet. 80 % Bindung detektiert mindestens 5 pg/ml.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Substanz P
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin):
Substanz P (AB1566) repräsentatives Färbungsmuster/Morphologie in Gehirn mit Morbus Alzheimer. Gewebe vorbehandelt mit Citrat (pH 6,0), Antigen-Rückgewinnung. Antikörper verdünnt im Verhältnis 1:100.
IHC-Paraffinfärbung mit Citrat (pH 6,0) Epitop-Rückgewinnung: Gehirn mit Morbus Alzheimer.
Kontrolle
Rückenmark.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5060MAB356SAB1408632
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P20366
UniProt accession no.
P20366
UniProt accession no.
P20366
UniProt accession no.
P20366
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB156604053252371981