Fortfahren mit
AB1551
Anti-metabotroper Glutamatrezeptor-1α-Antikörper, Schmerzen, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
mGluR1alpha
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
35
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRM1(2911)
General description
140 kDa
Immunogen
Carboxy-Terminus-Peptid aus Ratten-mGluR1alpha, konjugiert an KLH mit Glutaraldehyd (PNVTYASVILRDYKQSSSTL).
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-metabotroper Glutamatrezeptor-1α-Antikörper, Schmerzen, C-Terminus, ist ein Antikörper gegen den metabotropen Glutamatrezeptor-1α und wird in IH(P), IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blot: 0,25-1,0 μg/ml. Erkennt eine bei etwa 140 kDa migrierende Bande. Die Verwendung von Membranpräparationen und Proteaseinhibitoren wird stark empfohlen.
Immunhistochemie: AB1551 kann für die Immunyzytochemie unter Verwendung von in Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd/Glutaraldehyd fixiertem Gewebe mit Licht- und Elektronenmikroskopie verwendet werden. Cryostat- und Vibratomschnitte können mit oder ohne Triton X-100-Behandlung verwendet werden. Die empfohlenen Endkonzentrationen sind 0,5-2,0 μg/ml.
Dieser Antikörper wurde noch nicht für die Verwendung in der Immunpräzipitation geprüft. Antikörper gegen Carboxy-Termini anderer Glutamatrezeptoren sind jedoch hochwirksam in der Immunpräzipitation.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den metabotropen Glutamatrezeptor 1a (mGluR1a). Auf Western Blots an Rattenhirnmikrosomen markiert der Antikörper eine bei 140 kDa migrierende Einzelbande, die mGluR1alpha entspricht (Testa, 1998). Der Antikörper erkennt eine 140 kDa-Bande in Extrakten von transfizierten mGluR1alpha-exprimierenden Zellen, jedoch nicht in Extrakten von transfizierten mGluR5-exprimierenden Zellen (Marino, 2001).
Physical form
Affinitätsgereinigt unter Verwendung des Immunogen-Peptids. Lyophilisiert aus PBS mit 1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Das lyophilisierte Material bei 2–8 °C oder -20 °C aufbewahren. Mit 500 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Gefroren (-20 °C oder -80 °C ) in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholtes Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden. Verdünnter Antikörper mit 0,1 % Natriumazid für die Western-Blot-Analyse kann mehrere Wochen lang gelagert und wiederholt wiederverwendet werden.
Analysis Note
Kontrolle
Zerebelläre Gewebeschnitte oder Homogenate
Other Notes
Ersetzt: AB1595
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0002911M2AB9209AB9451
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
1F7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Co-localization of caldesmon and calponin with cortical afferents, metabotropic glutamate and neurotrophic receptors in the lateral and central nuclei of the amygdala.
Agassandian, K; Cassell, MD
Brain Research null
Ultrastructural relationships between cortical, thalamic, and amygdala glutamatergic inputs and group I metabotropic glutamate receptors in the rat accumbens.
Mitrano, DA; Pare, JF; Smith, Y
The Journal of Comparative Neurology null
Up-regulation of hippocampal metabotropic glutamate receptor 5 in temporal lobe epilepsy patients.
Notenboom, RG; Hampson, DR; Jansen, GH; van Rijen, PC; van Veelen, CW; van Nieuwenhuizen et al.
Brain null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB155104053252620096